MABF3203
Anti-Tissue Factor/CD142 Antibody, clone HTF-1
Synonim(y):
Czynnik krzepnięcia III, HTF1-7B8, TF, Tromboplastyna
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HTF-1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 33 kDa
observed mol wt ~42-48 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, bovine
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... F3(2152)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Czynnik tkankowy: Identyfikacja i charakterystyka typów komórek w ludzkim łożysku. (Faulk, W.P., C.A. Labarrere i S.D. Carson. (1990). Blood 76:86-96).
Badania immunofluorescencyjne czynnika tkankowego na komórkach U87MG: Dowody na nierównomierną dystrybucję. Carson, S.D. i S.J. Pirruccello (1993). Blood Coagulation and Fibrinolysis 4:911-920).
Flow Cytometry
Antygen i aktywność czynnika tkankowego nie ulegają ekspresji na powierzchni nienaruszonych komórek wyizolowanych od pacjenta z ostrą białaczką promielocytową. (Carson, S.D., S.J. Pirruccello i W.D. Haire. (1990). Thrombos. Res. 59:159-170).
Immunohistochemia
Udział odporności komórkowej w odkładaniu fibryny w kłębuszkowym zapaleniu nerek. (Neale, T.J., P.G. Tipping, S.D. Carson i S.R. Holdsworth. (1988). Lancet, nr 8606, 2:421-424).
Antygen czynnika tkankowego w blaszkach starczych w chorobie Alzheimera. (McComb, R.D., K.A. Miller i S.D. Carson. (1991). Am. J. Path. 139:491-494).
Immunoaffinity purification of the tissue factor protein
Inhibitory monoclonal antibody against human tissue factor. (Carson, S.D., S.E. Ross, R. Bach i A. Guha. (1987). Blood 70:490-493).
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A-431.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło czynnik tkankowy/CD142 w lizacie komórek A-431.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła czynnik tkankowy/CD142 w zastosowaniach ELISA (Carson, S.D., et al. (1987). Blood. 70(2):490-3).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła czynnik tkankowy/CD142 w zastosowaniach Western Blotting (Carson, S.D., et al. (1987). Blood. 70(2):490-3). .
Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła czynnik tkankowy/CD142 w zastosowaniach Dot Blot (Carson, S.D., et al. (1987). Blood. 70(2):490-3).
Test hamowania: Reprezentatywna partia wykryła czynnik tkankowy/CD142 w zastosowaniach inhibicji (Carson, S.D., et al. (1987). Blood. 70(2):490-3).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2