Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA015037
Sigma-Aldrich
Anti-ARID5B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ARID domain- containing protein 5B, Anti-AT-rich interactive domain-containing protein 5B, Anti-MRF-2, Anti-Modulator recognition factor 2, Anti-Mrf1-like
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
TSKYPSRDMYRESENSSFPSHRHQEKLHVNYLTSLHLQDKKSAAAEAPTDDQPTDLSLPKNPHKPTGKVLGLAHSTTGPQESKGISQFQVLGSQSRDCHPKACRVSPMTMSGPKKYPESLSRSGKPHHVRLENFRKME
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARID5B(84159)
Opis ogólny
ARID5B (AT rich interactive domain 5B) należy do rodziny białek wiążących DNA zwanych AT-rich interaction domain (ARID). Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 10q21.2. Białko to zawiera trzy domeny ARID, w tym sześć α-helis w regionie centralnym, zwanych H1 do H6. Pozostałe dwie domeny to L1 i L2, które są pętlami wiążącymi DNA.
Immunogen
AT-rich interactive domain-containing protein 5B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ARID5B produkowane u królików zostało użyte w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) i western blottingu.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
ARID5B (AT rich interactive domain 5B) kontroluje adipogenezę i rozwój wątroby poprzez regulację transkrypcji zaangażowanych genów. Oddziałuje z DNA poprzez wiązanie z białkiem palca PHD 2, tworząc kompleks demetylazy histonu H3K9me2. Gen ten wpływa na rozwój i różnicowanie komórek krwiotwórczych, a warianty tego genu są powiązane z ostrą białaczką limfoblastyczną u dzieci (ALL). Badania przeprowadzone w populacji hiszpańskiej wykazały, że intron 3 tego genu jest gorącym punktem podatności na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Ma on również silny wpływ na wzrost i różnicowanie komórek oraz rozwój zarodka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72808
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chien-Yu Lin et al.
Blood cells, molecules & diseases, 52(2-3), 140-145 (2013-11-10)
Childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL), a heterogeneous disease that includes multiple subtypes is defined by cell lineage and chromosome anomalies. Previous genome-wide association studies have reported several ARID5B and IKZF1 single nucleotide polymorphisms (SNPs) associated with the incidence of ALL.
Mariana Emerenciano et al.
BMC cancer, 14, 127-127 (2014-02-26)
Acute leukemia in early age (EAL) is characterized by acquired genetic alterations such as MLL rearrangements (MLL-r). The aim of this case-controlled study was to investigate whether single nucleotide polymorphisms (SNPs) of IKZF1, ARID5B, and CEBPE could be related to
Ángela Gutiérrez-Camino et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 139(11), 1879-1886 (2013-09-10)
Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in AT-rich interactive domain 5B (ARID5B) have been associated with risk for pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL). After reviewing previous studies, we realized that the most significant associations were restricted to intron 3, but the mechanism(s) by
ARID5B as a critical downstream target of the TAL1 complex that activates the oncogenic transcriptional program and promotes T-cell leukemogenesis
Leong WZ, et al.
Genes & Development, 31(23-24), 2343-2360 (2017)
Important Role of FTO in the Survival of Rare Panresistant Triple-Negative Inflammatory Breast Cancer Cells Facing a Severe Metabolic Challenge
Singh B, et al.
PLoS ONE, 11(7), e0159072-e0159072 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA015037-25UL4061842804429
HPA015037-100UL4061837137068