MABT1579
Anti-Cadherin 6 Antibody, clone 2B6-D8
Synonim(y):
Kidney cadherin;K-cadherin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B6-D8, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 88.31 kDa
observed mol wt ~120 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH6(1004)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cadherin-6 in Human kidney tissue lysate.
Tested Applicaitions
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cadherin-6 in Western Blotting applications (Shimazui, T., et al. (1998). Clin Cancer Res. 4(10); 2419-24).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Cadherin-6 in Immunohistochemistry applications (Shimazui, T., et al. (1998). Clin Cancer Res. 4(10); 2419-24).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1