Merck
HPA003531
Sigma-Aldrich
Anti-OXA1L antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Hsa antibody produced in rabbit, Anti-Inner membrane protein OXA1L, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit, Anti-OXA1-like protein antibody produced in rabbit, Anti-OXA1Hs antibody produced in rabbit, Anti-Oxidase assembly 1-like protein antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FSLVQVSCLRIPAVRTVLKIPQRVVHDLDKLPPREGFLESFKKGWKNAEMTRQLREREQRMRNQLELAARGPLRQTFTHNPLLQPGKDNPPNIPSSSSKPKSKYPWHDTLG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OXA1L(5018)
Immunogen
Inner membrane protein OXA1L, mitochondrial precursor (Oxidase assembly 1-like protein) (OXA1-like protein) (OXA1Hs) (Hsa).
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Oxidase (cytochrome c) assembly 1-like (Oxa1L) należy do rodziny białek Oxa1/Alb3/YidC, które biorą udział w biogenezie białek błonowych w mitochondriach, chloroplastach i bakteriach. Jest to mitochondrialne białko błony wewnętrznej zaangażowane we wprowadzanie szeregu mitochondrialnych produktów translacji do błony wewnętrznej. C-końcowy ogon Oxa1L (Oxa1L-CTT) wiąże mitochondrialne rybosomy podczas tego procesu. Pomaga w koordynacji syntezy i wstawiania powstających łańcuchów do błony. Białko to jest niezbędne do prawidłowej biogenezy syntazy F(1)F(o)-ATP i oksydoreduktazy NADH: ubichinonu. Bierze również udział w składaniu kilku kompleksów mitochondrialnego łańcucha oddechowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70665
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Rötig et al.
Biochimica et biophysica acta, 1361(1), 6-10 (1997-07-10)
The genes encoding proteins involved in respiratory chain assembly represent candidate genes for nuclearly-encoded multiple respiratory chain deficiency. Using the long PCR amplification procedure, we have characterized the organization and complete sequence of OXA1L, a gene involved in the assembly
Lukas Stiburek et al.
Journal of molecular biology, 374(2), 506-516 (2007-10-16)
The Oxa1 protein is a founding member of the evolutionarily conserved Oxa1/Alb3/YidC protein family, which is involved in the biogenesis of membrane proteins in mitochondria, chloroplasts and bacteria. The predicted human homologue, Oxa1l, was originally identified by partial functional complementation
Md Emdadul Haque et al.
The Journal of biological chemistry, 285(45), 34991-34998 (2010-08-27)
The mammalian mitochondrial inner membrane protein Oxa1L is involved in the insertion of a number of mitochondrial translation products into the inner membrane. During this process, the C-terminal tail of Oxa1L (Oxa1L-CTT) binds mitochondrial ribosomes and is believed to coordinate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003531-100UL4061836297534
HPA003531-25UL4061842720309