Merck
HPA008890
Sigma-Aldrich
Anti-PTTG1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Esp1-associated protein antibody produced in rabbit, Anti-PTTG2, Anti-Pituitary tumor-transforming protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Securin antibody produced in rabbit, Anti-Tumor-transforming protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-hPTTG antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
PPALPKATRKALGTVNRATEKSVKTKGPLKQKQPSFSAKKMTEKTVKAKSSVPASDDAYPEIEKFFPFNPLDFESFDLPEEHQIAHLPLSGVPLMILDEERELEKLFQLGPPSPVKMPSPPWESNLLQSPSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTTG2(10744)
Immunogen
Securin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71039
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian-Qi Xiao et al.
PloS one, 9(3), e90396-e90396 (2014-03-07)
Pituitary tumor transforming gene (PTTG) is an important paracrine growth factor involved in early lactotrope transformation and early onset of angiogenesis in pituitary hyperplasia. Emerging evidences have shown that PTTG expression may contribute to the etiology of pituitary adenomas; but
Christoph Fraune et al.
Pathology international, 70(7), 441-451 (2020-04-22)
Pituitary tumor-transforming gene 1 (PTTG1) is a regulator of chromosome stability. PTTG1 overexpression had been associated with tumor aggressiveness in several cancer types. To examine its prognostic utility in prostate cancer, a tissue microarray including 12 427 tumors with clinical and
Mohamad Reza Haji Amousha et al.
Acta medica Iranica, 53(4), 236-241 (2015-04-15)
The Distinction between malignant and benign pheochromocytoma has always been a diagnostic challenge over the last decades. To date, the only reliable criterion is metastasis. The aim of the present study was to investigate the possible expression of pituitary-tumor transforming
Hengzhu Zhang et al.
Clinical neurology and neurosurgery, 122, 120-123 (2014-06-09)
Pituitary tumor transforming gene (PTTG) is an oncogene and has been detected in several tumors of unrelated histological origin. However, its role in meningiomas is unknown so far. We aim to investigate PTTG expression in intracranial meningiomas, and clarify the
Guofeng Zhang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(1), 199-203 (2014-09-18)
Increased expression of Pituitary Tumor Transforming Gene 1 (Pttg1) has been shown in various tumor cells, including breast cancer (BC). However, the precise role of Pttg1 in the tumorigenesis is not clarified yet. Here, we examined BC from the patients