Merck
HPA011105
Sigma-Aldrich
Anti-SFN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-14-3-3 protein sigma, Anti-Epithelial cell marker protein 1, Anti-Stratifin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LSVAYKNVVGGQRAAWRVLSSIEQKSNEEGSEEKGPEVREYREKVETELQGVCDTVLGLLDSHLIKEAGDAESRVFYLKMKGDYYRYLAEVATGDDKKRIIDSARSAYQEAMDISKKEMP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFN(2810)
Opis ogólny
Stratifin (SFN) należy do rodziny białek 14-3-3. Gen SFN znajduje się na ludzkim chromosomie w pozycji 1p36.11.
Immunogen
14-3-3 protein sigma recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SFN wyprodukowane u królika zostało użyte w metodzie western blotting.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko Stratifin (SFN) działa jako biomarker różnicowania keratynocytów. Gen SFN funkcjonuje jako supresor nowotworu i induktor apoptozy. Downregulacja genu stratifiny jest związana z rakiem piersi. Gen SFN jest uważany za gen indukowany przez p53, który reaguje na czynniki uszkadzające DNA. SFN działa jako negatywny regulator progresji cyklu komórkowego. Nadekspresja genu SFN prowadzi do gruczolakoraka płuc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71125
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ajay P Singh et al.
Cancer letters, 259(1), 28-38 (2007-11-06)
Previously, we have developed a unique in vitro LNCaP cell model, which includes androgen-dependent (LNCaP-C33), androgen-independent (LNCaP-C81) and an intermediate phenotype (LNCaP-C51) cell lines resembling the stages of prostate cancer progression to hormone independence. This model is advantageous in overcoming
Samatha Bhat et al.
Biochimie, 121, 298-311 (2016-01-09)
Cervical cancer is the second most common cancer among women worldwide. About 528,000 women are diagnosed with cervical cancer contributing to around 266,000 deaths, across the globe every year. Out of these, the burden of 226,000 (85%) deaths occurs in
Amnart Khongmanee et al.
Proteomics, 13(21), 3157-3166 (2013-09-14)
Cholangiocarcinoma (CCA), a high-prevalence cancer in Thailand, is highly metastatic and has high mortality rates. Anoikis resistance or the ability of cells to survive after detachment from extracellular matrix is a necessary property of metastatic cancer. Here, we report differential
C B Umbricht et al.
Oncogene, 20(26), 3348-3353 (2001-06-26)
We have identified 14-3-3 sigma (sigma) as a gene whose expression is lost in breast carcinomas, primarily by methylation-mediated silencing. In this report, we investigated the timing of loss of sigma gene expression during breast tumorigenesis in vivo. We analysed
Martin L Biniossek et al.
Journal of proteomics, 91, 515-535 (2013-08-24)
Telomerase inhibition causes progressive telomere shortening and cellular senescence, which constitutes a universal barrier to tumor growth and therefore an attractive target for tumor therapy. To expand our previous studies, we investigated the global effects of telomere dysfunction on the