Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB1739
Sigma-Aldrich
Anti-LMBR1L Antibody, clone 1D6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko LMBR1L; Homolog białka regionu kończyny 1; Receptor błonowy oddziałujący z lipokaliną-1; LIMR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D6, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 55.21 kDa
observed mol wt ~58 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMBR1L(55716)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D6 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa ludzki LMBR1L. Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego LMBR1L.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym ludzkim LMBR1L.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany ludzki LMBR1L.
Testowane aplikacje
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd LMBR1L z KD 5,8 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seria rozcieńczeń z reprezentatywnej partii wykryła rekombinowany ludzki LMBR1L.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting z rekombinowanym ludzkim LMBR1L.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany ludzki LMBR1L.
Opis wartości docelowych
Białko LMBR1L (UniProt: Q6UX01; znane również jako Limb region 1 protein homolog-like, Lipocalin-1-interacting membrane receptor, LIMR) jest kodowane przez gen LMBR1L (znany również jako KIAA1174, LIMR, UNQ458/PRO783) (Gene ID: 55716) u człowieka. LIMBR1L jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z pięcioma domenami zewnątrzkomórkowymi, dziewięcioma domenami transbłonowymi i pięcioma domenami cytoplazmatycznymi. Jego N-końcowy region zawiera miejsce wiązania lipokaliny (aa 1-76). Wykazano, że jest wysoce specyficzny dla lipokaliny 1 (Lcn1) i wiąże się z Lcn1 z niskim powinowactwem mikromolarnym do wysokiego nanomolarnego i pośredniczy w jej endocytozie. Ulega szerokiej ekspresji w tkankach ludzkich i odgrywa istotną rolę w rozwoju limfocytów poprzez negatywną regulację kanonicznego szlaku sygnałowego Wnt. Stabilizuje kompleks niszczący β-kateninę, który jest wymagany do regulacji poziomów β1 kateniny. W modelach mysich wykazano, że brak LMBR1L powoduje nieprawidłową aktywację sygnalizacji Wnt/β-kateniny, co prowadzi do upośledzenia rozwoju i wad funkcjonalnych we wszystkich liniach limfoidalnych. Komórki T z niedoborem LMBR1L są predysponowane do apoptozy i umierają w odpowiedzi na sygnały ekspansji specyficzne dla antygenu. Opisano pięć izoform LMBR1L, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Heselink, RW., and Findlay, JBC. (2013). Mol. Membr. Biol. 30(5/6); 327-337; Wojnar, P., et al. (2001). J. Biol. Chem. 276(23); 20206-20212).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)