Kluczowe dokumenty
MABS1906
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MULT1, klon 1D6
clone 1D6, from rat
Synonim(y):
MULT-1, ULBP1, mouse UL16-binding protein-like Transcript 1, NKG2DL, ligand NKG2D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ulbp1(77777)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wariant splicingowy transkryptu 1 białka wiążącego UL16 (UniProt: Q330P3; znany również jako MULT1, MULT-1, ULBP1) jest kodowany przez gen Ulbp1 u myszy. MULT-1 jest cząsteczką podobną do MHC klasy I, która służy jako ligand o wysokim powinowactwie do receptora Natural Killer Group 2D (NKG2D). Jest to białko transbłonowe typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-25), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy. Jego domena transbłonowa jest zlokalizowana w aminokwasach od 124 do 146, a domena zewnątrzkomórkowa zawiera domenę podobną do alfa 1 i alfa 2 z dwoma wewnątrzłańcuchowymi wiązaniami dwusiarczkowymi. Ekspresja MULT-1 jest niska lub nieobecna w normalnych dorosłych tkankach, jednak w warunkach stresu i w komórkach nowotworowych jej poziomy są podwyższone. Wykazano, że wiele komórek nowotworowych uwalnia rozpuszczalne ligandy NKG2D poprzez zrzucanie proteolityczne, alternatywne splicing lub wydzielanie egzosomów. U myszy wykazano, że MULT-1 powoduje aktywację komórek NK i odrzucenie guza. Myszy poddane infekcji wirusem cytomegalii (MCMV) wykazują silną ekspresję genu Ulbp1 (Mult1), ale ekspresja powierzchniowa MULT-1 jest jednak całkowicie zniesiona przez wirusa. Stwierdzono, że receptor Fc fcr-1 obniża poziom MULT-1 poprzez interferencję z powierzchniowym MULT-1 i powodując jego późniejszą degradację w lizosomach. Ten efekt Fcr-1 może być całkowicie zniesiony przez imipraminę (nr kat. I0899), która blokuje szlak klatryny, w którym pośredniczy AP2. (Ref.: Lenac, T., et al. (2006). J. Exp. Med. 203(8); 1843 1850; Krmpotic, A., et al. (2005). J. Exp. Med. 201(2): 211-220; Deng, W., et al. (2015). Science. 348(6230); 136-139).
Specyficzność
Klon 1D6 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa wariant splicingowy 1 transkryptu białka wiążącego UL16 u myszy.
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Rekombinowany fragment odpowiadający 186 aminokwasom z zewnątrzkomórkowej domeny wariantu splicingowego 1 transkryptu podobnego do mysiego białka wiążącego UL16 (MULT-1).
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła MULT1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Lenac, T., et. al. (2006). J Exp Med. 203(8):1843-50; Krmpotic, A., et. al. (2005). J Exp Med. 201(2):211-20).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła MULT1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Lenac, T., et. al. (2006). J Exp Med. 203(8):1843-50; Krmpotic, A., et. al. (2005). J Exp Med. 201(2):211-20).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła MULT1 w aplikacjach ELISA (Sheppard, S., et. al. (2017). Nat Commun. 8:13930; Krmpotic, A., et. al. (2005). J Exp Med. 201(2):211-20).
Anty-MULT1, klon 1D6, nr kat. MABS1906, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa wariant splicingowy transkryptu 1 białka wiążącego UL16 i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej i immunocytochemii.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in Splenocytes from BALB/c mouse.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected MULT1 in one million splenocytes from BALB/c mouse.
Opis wartości docelowych
27,59 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.