Key Documents
P2PLBCC05
Millipore
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module PLBC C 0.5 m2
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
linia produktu
Pellicon®
Poziom jakości
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Wysokość
1.5 cm (0.6 in.)
Długość
21 cm (8.3 in.)
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2