Kluczowe dokumenty
P2PLGCC05
Millipore
Pellicon® 2 47 0.5 m²
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materiały
regenerated cellulose
Poziom jakości
opis
Type C screen (coarse screen)
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
Rozmiar urządzenia
0.5 m2
powierzchnia filtracyjna
0.5 m2
Powierzchnia nominalna membrany
0.1 m2
Matryca
Biomax®
wielkość porów
10 kDa filter
Komentarz do analizy
The extractables level was equal to or less than 1500 mg/m² after a water flush.
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2