SAB5700525
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in rabbit
Synonim(y):
Anti-phosphorylation antibody, Phospho-serine antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.38 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1