05-1000
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4 (mouse IgG1)
clone 4A4, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Clone 4A4 Anti-Phosphoserine, Phosphoserine Detection Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
vertebrates
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry
Immunohistochemistry (Paraffin)
ELISA
Signaling
General Post-translation Modification
Jakość
Western Blot Analysis:
0.5–2 μg/mL of this lot detected serinephosphorylated proteins in a lysate from either insulin or Calyculin A/Okadaic-treated human A431 carcinoma cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
For maximum recovery, centrifuge the original vial prior to cap removal. If the product has accidentally been frozen and thawed, spin it at 13,000 x g for 10 minutes at 2-8°C.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2