Kluczowe dokumenty
QC1086
Supelco
Complete Volatiles Kit - WP
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
EB.16
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Poziom jakości
opakowanie
ampule of 1.2 mL
stężenie
in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)