XX42P0080
Pellicon® Stainless Steel Holder
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Polecane produkty
Materiały
316L stainless steel
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Wysokość
25.4 cm (10 in.)
Długość
28 cm (11 in.)
Szerokość
19 cm (7.5 in.)
masa
24 kg (52 lb)
Opis ogólny
Pellicon® Stainless Steel Holder
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany