Kluczowe dokumenty
XX42P0K80
Millipore
Pellicon® Stainless Steel Holder Assembly
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
Materiały
316 stainless steel assembly
Poziom jakości
opakowanie
1 ea of
Parametry
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
dł. × wys. × szer.
28 cm (11 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 38.1 cm (15 in.)
masa
24 kg (52 lb)
Opis ogólny
Pellicon® Stainless Steel Holder Assembly
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany