Kluczowe dokumenty
HPA015986
Sigma-Aldrich
Anti-PIEZO2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti- C18orf58, Anti- HsT748, Anti-C18orf30, Anti-FAM38B, Anti-FAM38B2, Anti-FLJ23144, Anti-FLJ23403, Anti-FLJ34907, Anti-HsT771
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
ESEKPIFTMSAQQSQLKVMDQQSFNKFIQAFSRDTGAMQFLENYEKEDITVAELEGNSNSLWTISPPSKQKMIHELLDPNSSFSVVFSWSIQRNLSLGAKSEIATDKLSFPLKNITRKNIAKM
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM38B(63895)
Immunogen
Protein FAM38B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Składnik 2 mechanowrażliwego kanału jonowego typu piezoelektrycznego jest białkiem kodowanym przez gen PIEZO2 u ludzi. U ssaków ulega ono szerokiej ekspresji i odgrywa rolę w mechanotransdukcji. Mutacja w tym genie jest związana z autosomalnymi dominującymi przykurczami z ograniczonymi ruchami gałek ocznych, restrykcyjną chorobą płuc i zmiennym brakiem więzadeł krzyżowych kolana. Uczulenie tego genu może prowadzić do hiperalgezji mechanicznej kinazy białkowej A (PKA) i kinazy białkowej C (PKC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72677
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bertrand Coste et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(12), 4667-4672 (2013-03-15)
Mechanotransduction, the pathway by which mechanical forces are translated to biological signals, plays important but poorly characterized roles in physiology. PIEZOs are recently identified, widely expressed, mechanically activated ion channels that are hypothesized to play a role in mechanotransduction in
Adrienne E Dubin et al.
Cell reports, 2(3), 511-517 (2012-08-28)
Heightened nociceptor function caused by inflammatory mediators such as bradykinin (BK) contributes to increased pain sensitivity (hyperalgesia) to noxious mechanical and thermal stimuli. Although it is known that sensitization of the heat transducer TRPV1 largely subserves thermal hyperalgesia, the cellular
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA015986-25UL4061842805846
HPA015986-100UL4061833815571