Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA010122
Sigma-Aldrich
Anti-DLG4 Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-Disks large homolog 4, Anti-PSD-95, Anti-Postsynaptic density protein 95, Anti-SAP90, Anti-Synapse-associated protein 90
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-DLG4 antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
HDLREQLMNSSLGSGTASLRSNPKRGFYIRALFDYDKTKDCGFLSQALSFRFGDVLHVIDASDEEWWQARRVHSDSETDDIGFIPSKRRVERREWSRLKAKDWGSSSGSQGREDSVLSYETVTQMEVHYAR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLG4(1742)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen DLG4 (discs large homolog 4) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 17p13.1. Jest to obficie występujące białko rusztowania. Jest to białko wielodomenowe, które należy do rodziny białek kinazy guanylanowej związanej z błoną (MAGUK). Ta rodzina białek charakteryzuje się domeną PSD-95/discs large/ZO-1 (PDZ)-Src homology 3 (SH3)-guanylate kinase. DLG4 jest zlokalizowana na cytoplazmatycznych końcach zakończeń postsynaptycznych.
Immunogen
Disks large homolog 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, są podane poniżej.
Immunohistochemia (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Myszy z nokautem (KO) dla DLG4 (discs large homolog 4) charakteryzują się zaburzoną plastycznością synaptyczną i upośledzonym uczeniem przestrzennym. Polimorfizmy w tym genie w rdzeniowym regionie promotorowym oraz 3′ i 5′ UTR (regiony nieulegające translacji) kontrolują jego ekspresję, co z kolei wiąże się z podatnością na schizofrenię. Sprzęga aktywność receptorów N-metylo-D-asparaginianu (NMDAR) z neurotoksycznością przez NO (tlenek azotu), a także odpowiada za specyficzność dla ekscytotoksycznej sygnalizacji Ca2+. Białko to funkcjonuje w postsynapse w neuronach pobudzających, gdzie jest odpowiedzialne za grupowanie receptorów glutaminianu i organizację kompleksów wielkocząsteczkowych w celu integracji sygnału. W chorobach Alzheimera wzrost ekspresji tego białka jest związany ze wzrostem β-amyloidu i fosforylowanych białek Tau.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71165
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geneviève Leuba et al.
Neurobiology of disease, 30(3), 408-419 (2008-04-22)
In order to understand how plasticity is related to neurodegeneration, we studied synaptic proteins with quantitative immunohistochemistry in the entorhinal cortex from Alzheimer patients and age-matched controls. We observed a significant decrease in presynaptic synaptophysin and an increase in postsynaptic
Jun Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 286(48), 41776-41785 (2011-10-04)
Postsynaptic density-95 is a multidomain scaffolding protein that recruits glutamate receptors to postsynaptic sites and facilitates signal processing and connection to the cytoskeleton. It is the leading member of the membrane-associated guanylate kinase family of proteins, which are defined by
Min-Chih Cheng et al.
PloS one, 5(12), e15107-e15107 (2010-12-15)
Hypofunction of N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor-mediated signal transduction has been implicated in the pathophysiology of schizophrenia. Post-synaptic density protein 95 (PSD95) plays a critical role in regulating the trafficking and activity of the NMDA receptor and altered expression of the PSD95
R Sattler et al.
Science (New York, N.Y.), 284(5421), 1845-1848 (1999-06-12)
The efficiency with which N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) trigger intracellular signaling pathways governs neuronal plasticity, development, senescence, and disease. In cultured cortical neurons, suppressing the expression of the NMDAR scaffolding protein PSD-95 (postsynaptic density-95) selectively attenuated excitotoxicity triggered via NMDARs, but
Valerio Zerbi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(42), 13963-13975 (2014-10-17)
It is well established that the cholesterol-transporter apolipoprotein ε (APOE) genotype is associated with the risk of developing neurodegenerative diseases. Recently, brain functional connectivity (FC) in apoE-ε4 carriers has been investigated by means of resting-state fMRI, showing a marked differentiation