MABN1190
Anti-PSD95 Antibody, clone 1A8.1
clone 1A8.1, from mouse
Synonim(y):
Disks large homolog 4, Postsynaptic density protein 95, PSD-95, Synapse-associated protein 90, SAP-90, SAP90
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A8.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLG4(1742)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PSD95 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1