574777
Anti-Synapsin I Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Synonim(y):
Królicza antysynapsyna I, Przeciwciało wykrywające synapsynę I
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse, bovine
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Syn1(20964)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1:200)
Immunocytochemistry (1:500-1:2500)
Immunoprecipitation (1 µg/200 µg lysate)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Rat brain
Inne uwagi
Mandell, J.W., et al. 1992. J. Neurosci.12, 1736.
Fletcher, T.L., et al. 1991. J. Neurosci.11, 1617.
Moore, R.Y., and Berstein, M. 1989. J. Neurosci.9, 2151.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1