Kluczowe dokumenty
AB5882
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko receptorowi IP3 1
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor 1, ITPR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITPR1(3708)
Specyficzność
Rozpoznaje receptor IP3 1. Epitop nie wykazuje homologii z żadnym innym znanym białkiem.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 2732-2750 szczurzego IP3R1 (numer akcesyjny P29994). Oczekuje się, że przeciwciało będzie również reagować z myszami i ludźmi ze względu na identyczną homologię sekwencji.
Zastosowanie
To przeciwciało przeciwko receptorowi IP3 1 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania receptora IP3 1.
Western blot: 1:200-1:1000 przy użyciu ECL na błonach mózgu szczura.
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Postać fizyczna
Liofilizowany z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% BSA, 5% sacharozy jako stabilizatora i 0,025% azydku sodu jako środka konserwującego. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg dla
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Komentarz do analizy
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 20 μg antygenu kontrolnego. Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody destylowanej. W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 μg peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ian F Smith et al.
Biophysical journal, 107(4), 834-845 (2014-08-21)
Puffs are local Ca(2+) signals that arise by Ca(2+) liberation from the endoplasmic reticulum through the concerted opening of tightly clustered inositol trisphosphate receptors/channels (IP3Rs). The locations of puff sites observed by Ca(2+) imaging remain static over several minutes, whereas
David Krizaj et al.
The Journal of comparative neurology, 475(4), 463-480 (2004-07-06)
Changes in intracellular calcium concentration, [Ca2+]i, modulate the flow of visual signals across all stages of processing in the retina, yet the identities of Ca2+ transporters responsible for these changes are still largely unknown. In the current study, the distribution
Juliane Midori Ikebara et al.
PloS one, 12(1), e0169861-e0169861 (2017-01-11)
Anoxia is one of the most prevalent causes of neonatal morbidity and mortality, especially in preterm neonates, constituting an important public health problem due to permanent neurological sequelae observed in patients. Oxygen deprivation triggers a series of simultaneous cascades, culminating