Kluczowe dokumenty
06-340
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Myc
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Czynnik transkrypcyjny p64, homolog onkogenu wirusa mielocytomatozy ptaków, białko protoonkogenu myc, homolog onkogenu wirusa mielocytomatozy ptaków v-myc, homolog onkogenu wirusa mielocytomatozy ptaków v-myc (ptasi)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, Xenopus, avian
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... MYC(4609)
Opis ogólny
Białka kodowane przez c-Myc, N-Myc i L-Myc funkcjonują w proliferacji komórek, różnicowaniu i chorobach nowotworowych. Białka Myc są białkami jądrowymi o stosunkowo krótkim okresie półtrwania. Amplifikację genu c-Myc stwierdzono w kilku typach nowotworów u ludzi, w tym w raku płuc, piersi i okrężnicy, podczas gdy gen N-Myc uległ amplifikacji w nerwiakach zarodkowych. Stwierdzono, że gen L-Myc ulega amplifikacji i ekspresji na wysokim poziomie w ludzkich drobnokomórkowych rakach płuc. Białko c-Myc jest czynnikiem transkrypcyjnym kodowanym przez gen c-Myc na ludzkim chromosomie 8q24. c-Myc jest powszechnie aktywowany w różnych komórkach nowotworowych i odgrywa ważną rolę w proliferacji komórkowej, różnicowaniu, apoptozie i progresji cyklu komórkowego.
Specyficzność
Reaguje również krzyżowo z ptakami i Xenopus.
Rozpoznaje izoformy Myc o masie cząsteczkowej 50-67 kDa.
Immunogen
Bakteryjnie wyrażane białko fuzyjne odpowiadające ludzkiemu Myc o pełnej długości.
Zastosowanie
Immunoprecypitacja:
4 µg poprzedniego przeciwciała immunoprecypitowało Myc, jak wykazało niezależne laboratorium.
Immunocytochemia:
To przeciwciało zostało użyte do immunocytochemii przez niezależne laboratorium. (Ohtsuka, T., 1998)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała Anti-Myc (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w ChIP, ICC, IP, WB do wykrywania Myc znanego również jako czynnik transkrypcyjny p64, homolog onkogenu wirusa mielocytomatozy ptaków, białko protoonkogenu myc.
Jakość
Routinely evaluated by western blot on A431 lysates from EGF-stimulated human A431 cells, human A431 cells and HeLa nuclear extract.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected Myc in A431 lysates from EGF-stimulated human A431 cells. 0.5-2 µg/mL of a previous lot detected Myc in RIPA lysates from human A431 cells and HeLa nuclear extract.
Opis wartości docelowych
67 kDa
Postać fizyczna
Chromatografia immunopowinowactwa
Format: Oczyszczony
Oczyszczona królicza poliklonalna IgG w buforze zawierającym PBS, 0,05% azydek sodu i 2 mg/ml BSA. Zamrożony roztwór.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression of c-Myc in response to colony-stimulating factor-1 requires mitogen-activated protein kinase kinase-1.
M Cheng, D Wang, M F Roussel
The Journal of Biological Chemistry null
Sex hormone-binding globulin selectively modulates estradiol-regulated genes in MCF-7 cells.
M G Catalano,L Costantino,R Frairia,G Boccuzzi,N Fortunati
Hormone and Metabolic Research null
Loss of JunB activity enhances stromelysin 1 expression in a model of the epithelial-to-mesenchymal transition of mouse skin tumors.
Hulboy, DL; Matrisian, LM; Crawford, HC
Molecular and cellular biology null
T-cell lymphomas mask slower developing B-lymphoid and myeloid tumours in transgenic mice with broad haemopoietic expression of MYC.
Smith, DP; Bath, ML; Harris, AW; Cory, S
Oncogene null
Polyamine depletion up-regulates c-Myc expression, yet induces G(1) arrest and terminal differentiation of F9 teratocarcinoma stem cells.
L Frostesjo, O Heby, L Frostesjo, O Heby
Journal of Cellular Biochemistry null