Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA006882
Sigma-Aldrich
Anti-VAMP8 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EDB, Anti-Endobrevin, Anti-Vesicle-associated membrane protein 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MEEASEGGGNDRVRNLQSEVEGVKNIMTQNVERILARGENLEHLRNKTEDLEATSEHFKTTSQKVARKFWWKNVKMI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VAMP8(8673)
Immunogen
Vesicle-associated membrane protein 8 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
VAMP8 (Vesicle-associated membrane protein 8) to granulki wydzielnicze płytek krwi należące do rodziny genów białek błonowych związanych z pęcherzykami (VAMP). Jest ono zlokalizowane w płytkach krwi. Tworzy kompleks SNARE (białko przyłączające czynnik wrażliwy na N-etylomaleimid, receptor SNAP), przyłączając się do syntaksyny SNAP-25. Jest niezbędnie zaangażowany w fuzję i transport błonowy, w tym uwalnianie białek płytkowych i egzocytozę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70141
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
János Polgár et al.
Blood, 100(3), 1081-1083 (2002-07-20)
Secretion of platelet granules is necessary for normal hemostasis. Platelet secretion requires soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein (SNAP) receptor (SNARE) complex formation between different members of the syntaxin, SNAP-25, and vesicle-associated membrane protein (VAMP) gene families. Using microcapillary reverse-phase high-performance
Joep F F Brinkman et al.
Molecular vision, 11, 582-586 (2005-08-20)
To select and characterize novel POAG disease genes. On the basis of genetic position (GLC1B), expression in the optic nerve, and biochemical function (targeted membrane transport processes), we selected the human VAMP5 and VAMP8 (encoding vesicle-associated membrane proteins 5 and
Hiroki Tanaka et al.
Journal of inherited metabolic disease, 45(6), 1191-1202 (2022-09-15)
Lysosomal storage disorders (LSDs) are inherited metabolic diseases caused by genetic defects in lysosomal enzymes or related factors. LSDs are associated with excessive accumulation of natural substrates in lysosomes leading to central nervous system and peripheral tissue damage. Abnormal autophagy
Virginie Hubert et al.
Biology open, 5(10), 1516-1529 (2016-09-16)
Autophagy is an evolutionarily conserved process used for removing surplus and damaged proteins and organelles from the cytoplasm. The unwanted material is incorporated into autophagosomes that eventually fuse with lysosomes, leading to the degradation of their cargo. The fusion event