Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA024688
Sigma-Aldrich
Anti-VPS28 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-ESCRT-I complex subunit VPS28, Anti-H-Vps28, Anti-Vacuolar protein sorting-associated protein 28 homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MFHGIPATPGIGAPGNKPELYEEVKLYKNAREREKYDNMAELFAVVKTMQALEKAYIKDCVSPSEYTAACS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VPS28(51160)
Opis ogólny
Gen VPS28 (vacuolar protein sorting-associated protein 28 homolog) jest mapowany na ludzkim chromosomie 8q24.3. Kodowane białko jest częścią kompleksu ESCRT-1 (endosomal complexes required for transport). Kompleks ten uczestniczy w przebudowie błon, w tym biogenezie ciał wielopęcherzykowych i cytokinezie.
Immunogen
Vacuolar protein sorting-associated protein 28 homolog recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
VPS28 (vacuolar protein sorting-associated protein 28 homolog) uczestniczy w różnych zdarzeniach komórkowych, w tym w OGD/R (niedobór tlenu i glukozy, a następnie reoksygenacja) - śmierci komórek neuronalnych, inicjowanej przez peptydowe czynniki wzrostu sygnalizacji SOS1 (son of sevenless 1) - Ras, przejściu nabłonkowo-mezenchymalnym i inwazji komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76322
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Hawthorn et al.
Genomics, 103(2-3), 211-221 (2013-12-10)
We compared transcript expression, and chromosomal changes on a series of tumors and surrounding tissues to determine if there is evidence of field cancerization in colorectal cancer. Epithelial cells were isolated from tumors and areas adjacent to the tumors ranging
Hyun Sub Hwang et al.
Journal of cell science, 127(Pt 8), 1640-1646 (2014-02-14)
Son of sevenless 1 (SOS1) is a Ras-specific guanine-nucleotide-exchange factor (GEF) that mediates intracellular signaling processes induced by receptor tyrosine kinases. In this study, we show that CIIA (also known as VPS28) physically associates with SOS1 and thereby inhibits the
Sang Gil Hwang et al.
Molecular and cellular biochemistry, 397(1-2), 139-146 (2014-08-08)
Brain ischemia causes neuronal injury leading to stroke and other related brain diseases. However, the precise mechanism of the ischemia-induced neuronal death remains unclear yet. In this study, we showed that CIIA suppressed neuronal cell death induced by oxygen and
Sun-Young Han et al.
Biochemical and biophysical research communications, 387(3), 548-552 (2009-07-21)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) and the acquisition of invasive potential are key events in tumor progression. We now show that CIIA, originally identified as an anti-apoptotic protein, induces the EMT and promotes cell migration and invasion. Ectopic expression of CIIA induced
Giancarlo O Tanzi et al.
Journal of virology, 77(15), 8440-8447 (2003-07-15)
A final step in retrovirus assembly, particle release from the cell, is modulated by a small motif in the Gag protein known as a late domain. Recently, human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) and Moloney murine leukemia virus (M-MuLV) were