Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA019155
Sigma-Aldrich
Anti-STAU2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Double-stranded RNA-binding protein Staufen homolog 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LQINQMFSVQLSLGEQTWESEGSSIKKAQQAVANKALTESTLPKPVQKPPKSNVNNNPGSITPTVELNGLAMKRGEPAIYRPLDPKPFPNYRANYNFRGMYNQRYHCPVPKIFYVQLTVGNNEFFGEGKTRQAARHNAAMKALQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAU2(27067)
Opis ogólny
Gen STAU2 (staufen 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q21. Należy do rodziny białek wiążących dwuniciowy RNA. STAU2 ulega silnej ekspresji w sercu i mózgu. Występuje głównie w ciałach komórek neuronalnych i dendrytach.
Immunogen
Double-stranded RNA-binding protein Staufen homolog 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-STAU2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
STAU2 (staufen 2) jest dwuniciowym białkiem wiążącym RNA i sugeruje się, że tworzy kompleksy rybonukleoproteinowe (RNP). Bierze udział w transporcie, stabilności i rozpadzie mRNA. STAU2 kontroluje aktywność eksportu RNA białka HIV (ludzkiego wirusa niedoboru odporności)-1 rev, a tym samym promuje proliferację wirusa.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86695
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer A Byrne et al.
Genes & cancer, 3(2), 87-101 (2012-10-11)
Detailed genomic characterization of cancer specimens is required to identify all genes whose dysregulation contributes to tumorigenesis and/or tumor progression. These include amplification target genes, whose oncogenic functions derive from their overexpression in response to increased gene copy number, and
Atoshi Banerjee et al.
Retrovirology, 11, 18-18 (2014-02-14)
The export of intron containing viral RNAs from the nucleus to the cytoplasm is an essential step in the life cycle of Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1). As the eukaryotic system does not permit the transport of intron containing RNA out
Eonyoung Park et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(2), 405-412 (2012-12-25)
Staufen (STAU)1-mediated mRNA decay (SMD) is a posttranscriptional regulatory mechanism in mammals that degrades mRNAs harboring a STAU1-binding site (SBS) in their 3'-untranslated regions (3' UTRs). We show that SMD involves not only STAU1 but also its paralog STAU2. STAU2
Michael L Gleghorn et al.
Nature structural & molecular biology, 20(4), 515-524 (2013-03-26)
Staufen1 (STAU1)-mediated mRNA decay (SMD) degrades mammalian-cell mRNAs that bind the double-stranded RNA (dsRNA)-binding protein STAU1 in their 3' untranslated region. We report a new motif, which typifies STAU homologs from all vertebrate classes, that is responsible for human STAU1
Sami Hassine et al.
Journal of cell science, 133(14) (2020-06-25)
Staufen1 (STAU1) is an RNA-binding protein involved in the post-transcriptional regulation of mRNAs. We report that a large fraction of STAU1 localizes to the mitotic spindle in colorectal cancer HCT116 cells and in non-transformed hTERT-RPE1 cells. Spindle-associated STAU1 partly co-localizes