Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
HPA005753
Sigma-Aldrich
Anti-PBK antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CT84, Anti-Cancer/testis antigen 84, Anti-Lymphokine-activated killer T-cell-originated protein kinase, Anti-MAPKK-like protein kinase, Anti-Nori-3, Anti-PDZ-binding kinase, Anti-SPK, Anti-Spermatogenesis-related protein kinase, Anti-T-LAK cell-originated protein kinase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SSNVVIKGDFETIKICDVGVSLPLDENMTVTDPEACYIGTEPWKPKEAVEENGVITDKADIFAFGLTLWEMMTLSIPHINLSNDDDDEDKTFDESDFDDEAYYAALGTRPPINMEELDESYQKVIELFSVCTNEDPKDRP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PBK(55872)
Immunogen
Lymphokine-activated killer T-cell-originated protein kinase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70269
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jung-Hwan Park et al.
Cellular signalling, 26(5), 849-856 (2014-01-21)
T-LAK cell-originated protein kinase (TOPK) is known to be involved in tumorigenesis or cancer progression. However, the role of TOPK in inflammatory response remains elusive. Here we show that TOPK positively regulates inducible nitric oxide synthase (iNOS) gene expression and
Palani Kirubakaran et al.
Journal of molecular modeling, 19(1), 407-419 (2012-09-04)
Over expression of T-lymphokine-activated killer cell-originated protein kinase (TOPK) has been associated with leukemia, myeloma tumors and various other cancers. The function and regulatory mechanism of TOPK in tumor cells remains unclear. Structural studies that could reveal the regulatory mechanism
Y Abe et al.
The Journal of biological chemistry, 275(28), 21525-21531 (2000-04-27)
A novel protein kinase, TOPK (T-LAK cell-originated protein kinase), was isolated from a lymphokine-activated killer T (T-LAK) cell subtraction cDNA fragment library. The open reading frame of the TOPK gene encodes a protein of 322 amino acids, possessing a protein
Cheryl A Sherman-Baust et al.
The Journal of pathology, 233(3), 228-237 (2014-03-22)
Recent evidence suggests that ovarian high-grade serous carcinoma (HGSC) originates from the epithelium of the fallopian tube. However, most mouse models are based on the previous prevailing view that ovarian cancer develops from the transformation of the ovarian surface epithelium.
Jan Mulder et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 8(7), 1612-1622 (2009-04-09)
A need exists for mapping the protein profiles in the human brain both during normal and disease conditions. Here we studied 800 antibodies generated toward human proteins as part of a Human Protein Atlas program and investigated their suitability for