Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700803
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RIP3produkowane u królików
Synonim(y):
RIP3, RIPK3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25
27
56
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
5.68 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RIPK3(11035)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych oddziałujących z receptorami (RIP) i zawiera C-końcową domenę unikalną w stosunku do innych członków rodziny RIP. Kodowane białko jest głównie zlokalizowane w cytoplazmie i może ulegać przemieszczaniu nukleocytoplazmatycznemu zależnemu od nowych sygnałów lokalizacji jądrowej i eksportu. Jest składnikiem kompleksu sygnałowego receptora czynnika martwicy nowotworów (TNF) i może indukować apoptozę i słabo aktywować czynnik transkrypcyjny NF-kappaB.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-120 ludzkiego RIP3 (NP_006862.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)