Merck
HPA005471
Sigma-Aldrich
Anti-PSMC4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-26S protease regulatory subunit 6B antibody produced in rabbit, Anti-MB67-interacting protein antibody produced in rabbit, Anti-MIP224 antibody produced in rabbit, Anti-Proteasome 26S subunit ATPase 4 antibody produced in rabbit, Anti-TAT-binding protein 7 antibody produced in rabbit, Anti-TBP-7 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMC4(5704)
Opis ogólny
Proteasom 26S jest proteazą zależną od ATP, która jest dużym kompleksem wielu podjednostek. Zawiera jedną podjednostkę katalityczną, 20S i dwie podjednostki regulatorowe zwane PA700. U ludzi PA700 zawiera sześciu członków, w tym PSMC4 (podjednostka 26S proteasomu, ATPaza, 4). Jest ona również nazywana TBP7, a odpowiadający jej gen znajduje się na chromosomie 19q13.11-q13.13. PSMC4 jest ATPazą i początkowo została zidentyfikowana jako białko oddziałujące z synfiliną-1. Jego masa cząsteczkowa wynosi około 50 kDa.
Immunogen
26S podjednostka regulatorowa proteazy 6B rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Sekwencja
LTSDQKPDVMYADIGGMDIQKQEVREAVELPLTHFELYKQIGIDPPRGVLMYGPPGCGKTMLAKAVAHHTTAAFIRVVGSEFVQKYLGEGPRMVRDVFRLAKENAPAIIFIDEIDAIATKRFDAQTGADREVQRILLEL
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka 26S proteasomu, ATPaza, 4 (PSMC4) reguluje składanie kompleksu 26S proteasomu. Motyw HbYX obecny na C-końcu PSMC4 jest niezbędny do złożenia kompleksu 26S z podjednostek PA700 i 20S. Interakcja PSMC4 i TRAP1 (Tumor necrosis factor receptor-associated protein-1) prowadzi do zwiększonej śmierci komórek wywołanej stresem i wewnątrzkomórkowej ubikwitynacji białek. Badania sugerują również, że PSMC4, wraz z TRAP1, reguluje jakość białek ukierunkowanych na mitochondria. Mutacja insercji/delecji w intronie 5 tego genu występuje z większą częstotliwością u pacjentów z chorobą Parkinsona niż w grupie kontrolnej. Mutacja ta występuje rzadziej u pacjentów z PD o późnym początku niż u pacjentów z PD o wczesnym początku.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86558
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brajesh Kumar et al.
The Journal of biological chemistry, 285(50), 39523-39535 (2010-10-13)
PA700, the 19 S regulatory subcomplex of the 26 S proteasome, contains a heterohexameric ring of AAA subunits (Rpt1 to -6) that forms the binding interface with a heteroheptameric ring of α subunits (α1 to -7) of the 20 S
Claudia Wahl et al.
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996), 115(8), 1141-1148 (2008-05-01)
Dysfunction of proteasomal protein degradation is involved in neurodegeneration in Parkinson's disease (PD). Recently we identified the regulatory proteasomal subunit S6 ATPase as a novel interactor of synphilin-1, which is a substrate of the ubiquitin-ligase Parkin (PARK2) and an interacting
M R Amoroso et al.
Cell death and differentiation, 19(4), 592-604 (2011-10-08)
Tumor necrosis factor receptor-associated protein-1 (TRAP1) is a mitochondrial (MITO) antiapoptotic heat-shock protein. The information available on the TRAP1 pathway describes just a few well-characterized functions of this protein in mitochondria. However, our group's use of mass-spectrometric analysis identified TBP7
N Tanahashi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 243(1), 229-232 (1998-02-25)
The 26S proteasome is a eukaryotic ATP-dependent protease functioning as a protein death machine. It is a large multisubunit complex, consisting of a catalytic 20S proteasome and two regulatory modules, named PA700. The PA700 complex is composed of multiple subunits
Wenyan Lu et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(10), 1799-1807 (2014-06-07)
Emerging evidence indicates that activation of Wnt/β-catenin signaling at the cell surface results in inhibition of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β), leading to activation of mTORC1 signaling in cancer cells. The low density lipoprotein receptor-related protein-6 (LRP6) is an essential