Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA002044
Sigma-Aldrich
Anti-PSMC4 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-26S protease regulatory subunit 6B antibody produced in rabbit, Anti-MB67-interacting protein antibody produced in rabbit, Anti-MIP224 antibody produced in rabbit, Anti-Proteasome 26S subunit ATPase 4 antibody produced in rabbit, Anti-TAT-binding protein 7 antibody produced in rabbit, Anti-TBP-7 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LEDLYSRYKKLQQELEFLEVQEEYIKDEQKNLKKEFLHAQEEVKRIQSIPLVIGQFLEAVDQNTAIVGSTTGSNYYVRILSTIDRELLKPNASVALHKHSNA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMC4(5704)
Opis ogólny
PSMC4 (podjednostka 26S proteasomu, ATPaza 4) jest członkiem rodziny ATPaz proteasomalnych 26S. Proteasom 26S jest zależną od ATP proteazą w kształcie hantli. Jest to wielopodjednostkowy kompleks o masie około 2000 kDa, z centralnym katalitycznym proteasomem 20S i dwoma modułami regulacyjnymi w kształcie litery V, nazwanymi PA700. PA700 jest dalej podzielony na dwie grupy: jedną z sześcioma ATPazami, która tworzy unikalną rodzinę wielu genów i drugą z 15 podjednostkami nie będącymi ATPazami.
Immunogen
26S protease regulatory subunit 6B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PSMC4 (podjednostka 26S proteasomu, ATPaza 4) jest głównie zaangażowana w katalizowanie degradacji poliubikwitynowanych białek poprzez proteolizę zależną od ubikwityny. Pomaga w obrocie zarówno krótko-, jak i długo żyjących białek. Doniesiono, że oddziałuje z MB67, sierocym członkiem nadrodziny receptorów hormonów jądrowych. Centralna część katalityczna uczestniczy w degradacji małych peptydów i w pełni zdenaturowanych małych białek w sposób niezależny od ATP.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86557
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yunhao Chen et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 6(12), 2072-2087 (2007-09-15)
To identify novel tyrosine kinase substrates that have never been implicated in cancer, we studied the phosphoproteomic changes in the MCF10AT model of breast cancer progression using a combination of phosphotyrosyl affinity enrichment, iTRAQ technology, and LC-MS/MS. Using complementary MALDI-
H S Choi et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 56(1-6 Spec No), 23-30 (1996-01-01)
The 26S proteasome complex plays a general role in turnover of both short and long lived proteins by specifically degrading ubiquitinated proteins. Recent evidence suggests that this large protease has more specific functions in a number of important cellular processes
Yoon Park et al.
Molecular and cellular biology, 25(9), 3842-3853 (2005-04-16)
The 26S proteasome, composed of the 20S core and the 19S regulatory complex, plays a central role in ubiquitin-dependent proteolysis by catalyzing degradation of polyubiquitinated proteins. In a search for proteins involved in regulation of the proteasome, we affinity purified
K Tanaka et al.
Molecular biology reports, 24(1-2), 3-11 (1997-03-01)
The 26S proteasome is an eukaryotic ATP-dependent, dumbbell-shaped protease complex with a molecular mass of approximately 2000 kDa. It consists of a central 20S proteasome, functioning as a catalytic machine, and two large V-shaped terminal modules, having possible regulatory roles
N Tanahashi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 243(1), 229-232 (1998-02-25)
The 26S proteasome is a eukaryotic ATP-dependent protease functioning as a protein death machine. It is a large multisubunit complex, consisting of a catalytic 20S proteasome and two regulatory modules, named PA700. The PA700 complex is composed of multiple subunits