Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA004886
Sigma-Aldrich
Anti-FLNB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
ABP-278, FH1, FLN1L, LRS1, TABP, TAP, filamin B, beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLNB(2317)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
FLNB (filamina B, β) to białko cytoszkieletowe o masie 280 kDa należące do rodziny filamin. Składa się z NH2-końcowej domeny wiążącej aktynę, szkieletu 24 tandemowych powtórzeń i dwóch regionów "zawiasowych".
Immunogen
Znacznik sygnatury epitopu rekombinowanego białka Filaminy-B (PrEST)
Sekwencja
HGKVGEAGLLSVDCSEAGPGALGLEAVSDSGTKAEVSIQNNKDGTYAVTYVPLTAGMYTLTMKYGGELVPHFPARVKVEPAVDTSRIKVFGPGIEGKDVFREATTDFTV
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FLNB (filamina B, β) bierze udział w organizacji włókien aktyny i ruchliwości komórek śródbłonka. Oddziałuje z cytoplazmatycznym ogonem glikoproteiny (Gp) Iba w komórkach śródbłonka i płytkach krwi. Pomaga układać różne białka transbłonowe w cytoszkielecie aktynowym, tworząc strukturę podobną do rusztowania.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70090
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marie-France Nissou et al.
Journal of neuro-oncology, 113(2), 239-249 (2013-04-02)
Most of our knowledge regarding glioma cell biology comes from cell culture experiments. For many years the standards for glioma cell culture were the use of cell lines cultured in the presence of serum and 20 % O2. However, in
T Takafuta et al.
The Journal of biological chemistry, 273(28), 17531-17538 (1998-07-04)
We have cloned and sequenced a 9.4-kilobase cDNA specifying a new 280-kDa protein interacting with the cytoplasmic tail of glycoprotein (Gp) Ibalpha and showing considerable homology to actin-binding protein 280 (ABP-280) and chicken retinal filamin. We term this protein human
A van der Flier et al.
Biochimica et biophysica acta, 1538(2-3), 99-117 (2001-05-05)
Filamins are a family of high molecular mass cytoskeletal proteins that organize filamentous actin in networks and stress fibers. Over the past few years it has become clear that filamins anchor various transmembrane proteins to the actin cytoskeleton and provide
Yuko Imamura et al.
The FEBS journal, 281(20), 4612-4621 (2014-08-13)
3,6-Epidioxy-1,10-bisaboladiene (EDBD), a bisabolane sesquiterpene endoperoxide compound, was previously isolated from Cacalia delphiniifolia and C. hastata in northern Japan. EDBD has cytotoxic effects and induces apoptosis via phosphorylation of p38 mitogen-activated protein kinase in human promyelocytic leukemia HL60 cells. However
Charlotte Stadler et al.
Journal of proteomics, 75(7), 2236-2251 (2012-03-01)
We have developed a platform for validation of antibody binding and protein subcellular localization data obtained from immunofluorescence using siRNA technology combined with automated confocal microscopy and image analysis. By combining the siRNA technology with automated sample preparation, automated imaging