ZRB1783
Anti-CTLA4/CD152 Antibody, clone 1D10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4;Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D10, recombinant monoclonal
opis
1D10 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 24.66 kDa
observed mol wt ~20 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTLA4(1493)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from PHA treated peripheral blood mononuclear cells (PBMC) treated with PHA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CTLA4/CD152 in lysates from peripheral blood mononuclear cells (PBMC) treated with Phytohaemagglutinin (PHA; 10 g/mL; 2 days).
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CTLA4/CD152 in Raji and MOLT-4 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CTLA4/CD152 in Jurkat cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CTLA4/CD152 in human appendix tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CTLA4/CD152 peptide with a KD of 4.3 x 10-8 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CTLA4/CD152 in one million Jurkat cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)