MABF389
Przeciwciało anty-CD152 (CTLA-4) (mysz), APC, klon UC10-4F10-11
clone UC10-4F10-11, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Synonim(y):
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, CTLA-4, CD152
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UC10-4F10-11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ctla4(12477)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg of this antibody detected CD152 (CTLA-4) in one million C57Bl/6 splenocytes.