MABF158C
Anti-CD152 (CTLA-4) (mouse), PE-Cy7, clone UC10-4F10-11 Antibody
clone UC10-4F10-11, from hamster(Armenian), PE-Cy7
Synonim(y):
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4), CD152, CD152 (CTLA-4)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
Poziom jakości
białko sprzężone
PE-Cy7
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UC10-4F10-11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ctla4(12477)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD152 (CTLA-4) in one million C57Bl/6 splenocytes.