Kluczowe dokumenty
HPA004789
Sigma-Aldrich
Anti-MCM3 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DNA polymerase α holoenzyme-associated protein P1 antibody produced in rabbit, Anti-DNA replication licensing factor MCM3 antibody produced in rabbit, Anti-P1-MCM3 antibody produced in rabbit, Anti-P102 protein antibody produced in rabbit, Anti-RLF subunit β antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
KMVSAAFMKKYIHVAKIIKPVLTQESATYIAEEYSRLRSQDSMSSDTARTSPVTARTLETLIRLATAHAKARMSKTVDLQDAEEAVELVQYAYFKKVLEKEKKRKKRSEDESETEDEEEKSQEDQEQKRKRRKTR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCM3(4172)
Opis ogólny
MCM3 (minichromosome maintenance complex component 3) to białko wiążące helikazę DNA należące do rodziny MCM. Ulega ekspresji w jądrach komórkowych.
Immunogen
DNA replication licensing factor MCM3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-MCM3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
MCM3 (minichromosome maintenance complex component 3) odgrywa istotną rolę w inicjacji i regulacji replikacji DNA. Jest wysoce zaangażowany w utrzymanie integralności chromosomu. W fazie inicjacji pomaga wydłużyć widełki replikacyjne.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86932
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Åsa Ehlén et al.
Translational oncology, 4(4), 212-221 (2011-08-02)
The RNA-binding motif protein 3 (RBM3) was initially discovered as a putative cancer biomarker based on its differential expression in various cancer forms in the Human Protein Atlas (HPA). We previously reported an association between high expression of RBM3 and
David Cortez et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(27), 10078-10083 (2004-06-24)
The minichromosome maintenance (MCM) 2-7 helicase complex functions to initiate and elongate replication forks. Cell cycle checkpoint signaling pathways regulate DNA replication to maintain genomic stability. We describe four lines of evidence that ATM/ATR-dependent (ataxia-telangiectasia-mutated/ATM- and Rad3-related) checkpoint pathways are
Björn Nodin et al.
Diagnostic pathology, 7, 82-82 (2012-07-19)
Malignant melanoma is the most lethal form of skin cancer with a variable clinical course even in patients with thin melanomas and localized disease. Despite increasing insights into melanoma biology, no prognostic biomarkers have yet been incorporated into clinical protocols.
Kyle P Heim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(44), 15746-15751 (2014-10-22)
The cariogenic bacterium Streptococcus mutans uses adhesin P1 to adhere to tooth surfaces, extracellular matrix components, and other bacteria. A composite model of P1 based on partial crystal structures revealed an unusual complex architecture in which the protein forms an
Tatiana Pochechueva et al.
Journal of immunological methods, 412, 42-52 (2014-07-06)
Glycan-based suspension array (SGA) is an "in-house" developed multi-target immunoassay, employing commercially available fluorescent microbeads as a solid support for unique chemically synthesized glycopolymers which capture naturally occurring human anti-glycan antibodies. SGA is a sensitive and reliable tool for the