Kluczowe dokumenty
SAB2101150
Sigma-Aldrich
Anti-IL1RL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DER4, Anti-FIT-1, Anti-Interleukin 1 receptor-like 1, Anti-MGC32623, Anti-ST2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1RL1(9173)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiej IL1RL1
Działania biochem./fizjol.
IL1RL1 jest członkiem rodziny receptorów interleukiny 1. Badania podobnego genu u myszy sugerują, że receptor ten może być indukowany przez bodźce prozapalne i może być zaangażowany w funkcję limfocytów T pomocniczych. Ten gen, receptor interleukiny 1, typ I (IL1R1), receptor interleukiny 1, typ II (IL1R2) i receptor interleukiny 1 podobny do 2 (IL1RL2) tworzą klaster genów receptora cytokin w regionie zmapowanym na chromosomie 2q12. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny receptorów interleukiny 1. Badania podobnego genu u myszy sugerują, że receptor ten może być indukowany przez bodźce prozapalne i może być zaangażowany w funkcję limfocytów T pomocniczych. Ten gen, receptor interleukiny 1, typ I (IL1R1), receptor interleukiny 1, typ II (IL1R2) i receptor interleukiny 1 podobny do 2 (IL1RL2) tworzą klaster genów receptora cytokin w regionie zmapowanym na chromosomie 2q12. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RQGKPSYTVDWYYSQTNKSIPTQERNRVFASGQLLKFLPAAVADSGIYTC
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Govender et al.
Placenta, 35(8), 618-624 (2014-06-02)
Hypertensive disorders of pregnancy are the commonest direct cause of maternal deaths in South Africa, 83% being attributed to pre-eclampsia. Elevated placental sFlt-1 levels are linked with angiogenic disruption and subsequent pre-eclampsia development. The impact of HIV infection on pre-eclampsia
Eric L Bell et al.
Development (Cambridge, England), 141(18), 3495-3504 (2014-08-22)
Sirtuins are NAD(+)-dependent deacylases that regulate numerous biological processes in response to the environment. SirT1 is the mammalian ortholog of yeast Sir2, and is involved in many metabolic pathways in somatic tissues. Whole body deletion of SirT1 alters reproductive function