Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA017737
Sigma-Aldrich
Anti-PI3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ESI, Anti-Elafin precursor, Anti-Elastase-specific inhibitor, Anti-Peptidase inhibitor 3, Anti-Protease inhibitor WAP3, Anti-SKALP, Anti-Skin-derived antileukoproteinase, Anti-WAP four- disulfide core domain protein 14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000
sekwencja immunogenna
KGQDTVKGRVPFNGQDPVKGQVSVKGQDKVKAQEPVKGPVSTKPGSCPIILIRCAMLNPPNRCLKDTDCPGIKKCCEGSCGMA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PI3(5266)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inhibitor peptydazy 3 (PI3) jest endogennym inhibitorem proteazy serynowej, który ulega ekspresji w nabłonku przewodu pokarmowego. Jest to białko o masie 9,9 kDa składające się z 95 aminokwasów. PI3 należy do rodziny białek chelonianin, a kodujący go gen zlokalizowany jest na chromosomie 20.
Immunogen
Elafin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PI3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor peptydazy 3 (PI3) działa hamująco na różne elastazy i proteinazy. Jest substratem transglutaminazy tkankowej 2 (TG-2), która ma aktywność sieciującą. W stanach zapalnych układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i okrężnicy PI3 wykazuje działanie przeciwzapalne i właściwości modyfikujące barierę. Nazywana jest antyproteinazą "alarmową", ponieważ jest wydzielana w miejscach zapalenia przez te same bodźce, które powodują początkową odpowiedź zapalną. Wykazano, że PI3 ulega nadekspresji w guzach raka piersi typu podstawnego i surowiczego raka jajnika o wysokim stopniu złośliwości. PI3 może również działać jako marker zapalenia i uszkodzenia nerek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70807
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protease inhibitors derived from elafin and SLPI and engineered to have enhanced specificity towards neutrophil serine proteases
Zani ML, et al.
Protein Science, 18(3), 579-594 (2009)
Adam Clauss et al.
The Biochemical journal, 368(Pt 1), 233-242 (2002-11-06)
A locus containing 14 genes, encoding protein domains that have homology with whey acidic protein (WAP), has been identified in a region of 678 kb on human chromosome 20q12-13.1. Among them are genes of the known or postulated protease inhibitors
Paula Tejera et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 51(2), 262-272 (2014-03-13)
Elafin (peptidase inhibitor 3 [PI3]) and its biologically active precursor, pre-elafin, are neutrophil serine proteinase inhibitors with an important role in preventing excessive tissue injury during inflammatory events. Recently, we reported an association between single-nucleotide polymorphism (SNP) rs2664581 in the
Jiani Wang et al.
PloS one, 15(4), e0231796-e0231796 (2020-04-15)
Antimicrobial peptide expression is associated with disease activity in inflammatory bowel disease (IBD) patients. IBD patients have abnormal expression of elafin, a human elastase-specific protease inhibitor and antimicrobial peptide. We determined elafin expression in blood, intestine, and mesenteric fat of
Heather J Galipeau et al.
The American journal of gastroenterology, 109(5), 748-756 (2014-04-09)
Elafin, an endogenous serine protease inhibitor, modulates colonic inflammation. We investigated the role of elafin in celiac disease (CD) using human small intestinal tissues and in vitro assays of gliadin deamidation. We also investigated the potential beneficial effects of elafin