Merck
HPA003880
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PDZ and LIM domain protein 2, Anti-PDZ-LIM protein, Anti-PDZ-LIM protein mystique
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SPGHTNGDSSLEVLATRFQGSVRTYTESQSSLRSSYSSPTSLSPRAGSPFSPPPSSSSLTGEAAISRSFQSLACSPGLPAADRLSYSGRPGSRQAGLGRAGDSAVLVLPPSPGPRSSRPSMDSEG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDLIM2(64236)
Opis ogólny
Białko domeny PDZ i LIM 2 jest białkiem cytoszkieletowym kodowanym przez gen PDLIM2 u ludzi i należy do podrodziny białek cytoszkieletowych LIM związanych z aktyną.
Immunogen
PDZ and LIM domain protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko domeny PDZ i LIM 2 jest nowym białkiem regulującym aktyny w procesach stóp podocytów, które może odgrywać rolę w patogenezie chorób kłębuszków nerkowych. Jest to cytoszkieletowe i jądrowe białko domeny PDZ-LIM, które reguluje stabilność czynnika jądrowego kappa-B (NFκB) i innych czynników transkrypcyjnych i jest niezbędne do migracji spolaryzowanych komórek. Integruje sygnalizację cytoszkieletu z ekspresją genów w różnicowaniu nabłonka poprzez kontrolowanie stabilności kluczowych czynników transkrypcyjnych i aktywności sygnałosomu COP9 (CSN). Działa jako niezbędny terminator aktywacji NF-κB, jest represjonowany zarówno w komórkach raka piersi z dodatnim, jak i ujemnym receptorem estrogenowym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85198
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ravi Kiran Deevi et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 16(5), 422-431 (2014-05-28)
PDLIM2 is a cytoskeletal and nuclear PDZ-LIM domain protein that regulates the stability of Nuclear Factor kappa-B (NFκB) and other transcription factors, and is required for polarized cell migration. PDLIM2 expression is suppressed by methylation in different cancers, but is
Zhaoxia Qu et al.
The Journal of biological chemistry, 285(16), 11786-11792 (2010-02-27)
The NF-kappaB transcription factor plays a pivotal role in breast cancer progression and therapy resistance. However, the mechanisms by which the tightly regulated NF-kappaB becomes constitutively activated during breast cancer pathogenesis remain obscure. Here, we report that PDZ-LIM domain-containing protein
Laleh Sistani et al.
Kidney international, 80(10), 1045-1054 (2011-08-05)
The slit diaphragm and the apical and basal membrane domains of podocytes are connected to each other by an actin-based cytoskeleton critical to the maintenance of the glomerular filtration barrier. In an effort to discover novel regulatory proteins of the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003880-100UL4061837134920
HPA003880-25UL4061842720880