Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA043420
Sigma-Aldrich
Anti-UMOD antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-ADMCKD2, Anty-ADTKD1, Anty-FJHN, Anty-HNFJ, Anty-HNFJ1, Anty-MCKD2, Anty-THGP, Anty-TTP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
GYYVYNLTAPPECHLAYCTDPSSVEGTCEECSIDEDCKSNNGRWHCQCKQDFNITDISLLEHRLECGANDMKVSLGK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UMOD(7369)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uromodulina (UMOD) jest glikoproteiną wytwarzaną szczególnie w komórkach kanalików nerkowych i uwalnianą do moczu. Gen znajduje się na ludzkim chromosomie 16p12.3. Jest to najobficiej występujące białko w moczu.
Immunogen
uromodulina
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Uromodulina (UMOD) odgrywa ważną rolę w reakcjach zapalnych i działa jako potencjalny lek na nadciśnienie. Zapewnia wrodzoną odporność i chroni przed kamieniami nerkowymi. Białko zapewnia ochronę przed bakteriami uropatogennymi. Mutacje w tym genie są związane ze stanem zapalnym i rozwojem chorób nerek, takich jak rdzeniasta torbielowata choroba nerek 2 (MCKD2), kłębuszkowa choroba nerek z hiperurykemią i izostenurią (GCKDHI) oraz rodzinna młodzieńcza nefropatia hiperurykemiczna (FJHN).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82316
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A structured interdomain linker directs self-polymerization of human uromodulin
Bokhove M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113(6), 1552-1557 (2016)
Uromodulin rs4293393 T> C variation is associated with kidney disease in patients with type 2 diabetes
Kumar V, et al.
The Indian Journal of Medical Research, 146(2), S15-S15 (2017)
Unravelling the genetic basis of renal diseases; from single gene to multifactorial disorders
Kumar V, et al.
The Journal of Pathology, 146(Suppl 2), S15-S15 (2017)
Modulation of urinary peptidome in humans exposed to high altitude hypoxia
Mainini V, et al.
Molecular Biosystems, 8(4), 959-966 (2012)
Functional analysis of UMOD gene and its effect on inflammatory cytokines in serum of essential hypertension patients
Jian L, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(9), 11356-11356 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA043420-100UL4061836330200
HPA043420-25UL4061841492856