Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA008928
Sigma-Aldrich
Anti-FCER2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BLAST-2, Anti-CD23 antigen, Anti-Fc-epsilon-RII, Anti-Immunoglobulin E-binding factor, Anti-Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Anti-Lymphocyte IgE receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VHARYACDDMEGQLVSIHSPEEQDFLTKHASHTGSWIGLRNLDLKGEFIWVDGSHVDYSNWAPGEPTSRSQGEDCVMMRGSGRWNDAFCDRKLGAWVCDRLATCTPPASEGSAESMGPDSRPDP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCER2(2208)
Opis ogólny
Gen FCER2 (fragment Fc receptora IgE II) jest zlokalizowany w 19p13.3, zajmuje około 13 kb i składa się z 11 eksonów. Kodowane białko jest receptorem glikoproteinowym o niskim powinowactwie dla immunoglobuliny E (IgE). Białko to składa się z pojedynczego łańcucha i ma masę cząsteczkową 36 kDa. Ma wysoką homologię z wieloma lektynami. Występuje jako dwie izoformy z powodu alternatywnego splicingu, które różnią się cytoplazmatycznymi N-końcami. Jest również powszechnie znany jako CD23 (klaster różnicowania 23).
Immunogen
Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Uważa się, że gen FCER2 (fragment Fc receptora IgE II) pełni funkcje regulacyjne w zaburzeniach atopowych w oparciu o jego lokalizację chromosomalną. Receptor ten kontroluje produkcję IgE na komórkach B. Jest on zależny od Ca2+, który powoduje zmiany strukturalne w FCER2, co prowadzi do zwiększonego powinowactwa FCER2 do immunoglobuliny (IgE) E. Podwyższony poziom CD23 w surowicy jest związany ze zwiększonym ryzykiem chłoniaka nieziarniczego. Badania przeprowadzone na rdzennej społeczności Xakriabá z Brazylii wykazały, że zależne od układu odpornościowego uwalnianie tlenku azotu (NO) w sposób zależny od CD23-IgE jest cechą charakterystyczną pacjentów z miejscową leiszmaniozą skórną (LCL).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71729
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daopeng Yuan et al.
The Journal of biological chemistry, 288(30), 21667-21677 (2013-06-19)
Immunoglobulin E (IgE) antibodies play a fundamental role in allergic disease and are a target for therapeutic intervention. IgE functions principally through two receptors, FcεRI and CD23 (FcεRII). Minute amounts of allergen trigger mast cell or basophil degranulation by cross-linking
Elevated serum sCD23 and sCD30 up to two decades prior to diagnosis associated with increased risk of non-Hodgkin lymphoma.
M P Purdue et al.
Leukemia, 29(6), 1429-1431 (2015-01-09)
R Carvalho-Gontijo et al.
Scandinavian journal of immunology, 81(6), 515-524 (2015-03-25)
In this study, we described, for the first time, specific aspects of an anti-Leishmania immune response in a Brazilian Xakriabá indigenous community. Induction of an intracellular NO pathway, triggered by the binding of IgE to CD23 receptor in IFN-γ/IL-4 cytokines
T Laitinen et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 161(3 Pt 1), 700-706 (2000-03-11)
On the basis of studies with animal models, the gene for the low-affinity receptor for immunoglobulin E (IgE) (FCER2, CD23) has been implicated as a candidate for IgE-mediated allergic diseases and bronchial hyperreactivity, or related traits. Given evidence for genetic
Marcia A Chan et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 50(2), 263-269 (2013-09-10)
CD23 is the low-affinity Fc receptor for IgE. When expressed on B cells, CD23 appears to play a role in regulation of IgE synthesis. Polymorphisms within FCER2, the gene encoding CD23, have been associated with atopy, increased risk of exacerbations