Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA004332
Sigma-Aldrich
Anti-FGFBP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-17 kDa HBGF-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-17 kDa heparin-binding growth factor-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-FGF-BP antibody produced in rabbit, Anti-FGF-BP1 antibody produced in rabbit, Anti-FGF-binding protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-FGFBP-1 antibody produced in rabbit, Anti-Fibroblast growth factor-binding protein 1 precursor antibody produced in rabbit, Anti-HBp17 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DHEFSCVFAGNPTSCLKLKDERVYWKQVARNLRSQKDICRYSKTAVKTRVCRKDFPESSLKLVSSTLFGNTKPRKEKTEMSPREHIKGKETTPSSLAVTQTMATKAPECVEDPDMANQRKTALEFCGETWSSLCTFFL
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFBP1(9982)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
FGFBP1 to nowe białko wiążące heparynę o Mr 17,000 ulegające ekspresji w ludzkich keratynocytach i raku płaskonabłonkowym. Składa się z N-końcowej sekwencji sygnałowej do wydzielania i przypuszczalnego N-związanego miejsca glikozylacji.
Immunogen
Fibroblast growth factor-binding protein 1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85164
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hans-Dietmar Beer et al.
Oncogene, 24(34), 5269-5277 (2005-04-05)
The fibroblast growth factor-binding protein (FGF-BP) binds and activates FGF-1 and FGF-2, thereby contributing to tumor angiogenesis. In this study, we identified novel binding partners of FGF-BP, and we provide evidence for a role of this protein in epithelial repair
D Q Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 266(25), 16778-16785 (1991-09-05)
A novel Mr 17,000 heparin-binding protein was purified from culture medium conditioned by A431 human epidermoid carcinoma cells. This protein, designated HBp17, was found to bind the heparin-binding peptide growth factors HBGF-1 and HBGF-2 in a noncovalent, reversible manner. In
E Tassi et al.
The Journal of biological chemistry, 276(43), 40247-40253 (2001-08-18)
Fibroblast growth factor-binding protein (FGF-BP) 1 is a secreted protein that can bind fibroblast growth factors (FGFs) 1 and 2. These FGFs are typically stored on heparan sulfate proteoglycans in the extracellular matrix in an inactive form, and it has
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA004332-25UL4061842721870
HPA004332-100UL4061836308971