Merck
HPA003373
Sigma-Aldrich
Anti-RPL23 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-60S ribosomal protein L23, Anti-Ribosomal protein L17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
ISLGLPVGAVINCADNTGAKNLYIISVKGIKGRLNRLPAAGVGDMVMATVKKGKPELRKKVHPAVVIRQRKSYRRKDGV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL23(9349)
Immunogen
60S ribosomal protein L23 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen RPL23 (białko rybosomalne L23) koduje składnik podjednostki rybosomalnej 60s i jest członkiem rodziny białek rybosomalnych L14P. Jest zlokalizowany w cytoplazmie. Jego sekwencja aminokwasowa jest homologiczna do białka rybosomalnego L17 dużej podjednostki drożdży i jest również nazywana rpL17. Zawiera 140 reszt i ma masę molową 15 kDa. Hamuje wzrost mięśni gładkich naczyń krwionośnych i służy jako potencjalny cel terapeutyczny ograniczający pogrubienie błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86613
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elaine M Smolock et al.
Circulation, 126(20), 2418-2427 (2012-10-16)
Carotid intima-media thickening is associated with increased cardiovascular risk in humans. We discovered that intima formation and cell proliferation in response to carotid injury is greater in SJL/J (SJL) in comparison with C3HeB/FeJ (C3H/F) mice. The purpose of this study
cDNA and predicted amino acid sequences of the human ribosomal protein genes rpS12 and rpL17.
Y Hérault et al.
Nucleic acids research, 19(14), 4001-4001 (1991-07-25)
L E van der Meeren et al.
PloS one, 14(10), e0223260-e0223260 (2019-10-12)
Diffuse large B-cell lymphoma-not otherwise specified (DLBCL-NOS) is a large and heterogeneous subgroup of non-Hodgkin lymphoma. DLBCL can be subdivided into germinal centre B-cell like (GCB) and activated B-cell like (ABC or non-GCB) using a gene-expression based or an immunohistochemical
M Liu et al.
Journal of dental research, 99(8), 959-968 (2020-05-14)
Cell-cell adhesion is a key mechanism to control tissue integrity and migration. In head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC), cell migration facilitates distant metastases and is correlated with poor prognosis. RAP1, a ras-like protein, has an important role in