Kluczowe dokumenty
HPA003342
Sigma-Aldrich
Anti-CXADR antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CVB3-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-Coxsackievirus B-adenovirus receptor antibody produced in rabbit, Anti-Coxsackievirus and adenovirus receptor precursor antibody produced in rabbit, Anti-HCVADR antibody produced in rabbit, Anti-hCAR antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ITTPEEMIEKAKGETAYLPCKFTLSPEDQGPLDIEWLISPADNQKVDQVIILYSGDKIYDDYYPDLKGRVHFTSNDLKSGDASINVTNLQLSDIGTYQCKVKKAPGVANKKIHLVVLVKPSGARCYVDGSEEIGSDFKI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXADR(1525)
Opis ogólny
CXADR (receptor wirusa Coxsackie i adenowirusa) ulega ekspresji głównie w mózgu i układowych narządach wydzielniczych, takich jak trzustka, jądra i jelito cienkie. Jego ekspresja wzrasta w modelach zapalenia mięśnia sercowego i uszkodzenia serca, co sugeruje jego rolę w odpowiedzi zapalnej.
Immunogen
Coxsackievirus and adenovirus receptor precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Anti-CXADR antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen CXADR (receptor wirusa coxsackie i adenowirusa) koduje receptor błonowy typu I dla wirusów coxsackie grupy B i adenowirusów podgrupy C. Działa zarówno jako receptor wirusowy, jak i cząsteczka adhezyjna związana z połączeniami ścisłymi. CXADR indukuje aktywowane stresem szlaki kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) w sercu, co skutkuje zwiększoną produkcją IFNγ, IL-12, IL-1β, TNFα i IL-6. Te cytokiny zapalne są związane z odpowiedzią zapalną M1, a odpowiedź ta jest nadmiernie aktywowana w zespole Downa (DS) z powodu zwiększonej ekspresji CXADR. Zaobserwowano, że ekspresja tego białka jest zmieniona na komórkach śródbłonka naczyń mózgowych u pacjentów z DS, co prowadzi do zmiany w infiltracji obwodowych komórek zapalnych do mózgu. Białko to ułatwia również przezśródbłonkową migrację neutrofili.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86415
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeongwoo Kwon et al.
PloS one, 11(4), e0152921-e0152921 (2016-04-05)
ADAM10 (A Disintegrin and Metalloprotease domain-containing protein 10) is a cell surface protein with a unique structure possessing both potential adhesion and protease domains. However, the role of ADAM10 in preimplantation stage embryos is not clear. In this study, we
Donna M Wilcock
Current gerontology and geriatrics research, 2012, 170276-170276 (2012-03-29)
Down syndrome (DS) is the most genetic cause of mental retardation and is caused by the triplication of chromosome 21. In addition to the disabilities caused early in life, DS is also noted as causing Alzheimer's-disease-like pathological changes in the
Theresa Vincent et al.
Nature cell biology, 11(8), 943-950 (2009-07-15)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is essential for organogenesis and is triggered during carcinoma progression to an invasive state. Transforming growth factor-beta (TGF-beta) cooperates with signalling pathways, such as Ras and Wnt, to induce EMT, but the molecular mechanisms are not clear.
Manabu Kawada et al.
Scientific reports, 7, 40400-40400 (2017-01-12)
To create a new anti-tumor antibody, we conducted signal sequence trap by retrovirus-meditated expression method and identified coxsackie virus and adenovirus receptor (CXADR) as an appropriate target. We developed monoclonal antibodies against human CXADR and found that one antibody (6G10A)
Jan Mulder et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 8(7), 1612-1622 (2009-04-09)
A need exists for mapping the protein profiles in the human brain both during normal and disease conditions. Here we studied 800 antibodies generated toward human proteins as part of a Human Protein Atlas program and investigated their suitability for