Kluczowe dokumenty
SAB5700033
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CSF1wytwarzane u królika
Synonim(y):
CSF-1, CSF1, MCSF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29
47
60
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
3.66 mg/ml
metody
flow cytometry: 1:20-1:50
immunofluorescence: 1:20-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSF1(1435)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytokiną, która kontroluje produkcję, różnicowanie i funkcję makrofagów. Aktywna forma białka występuje pozakomórkowo jako homodimer połączony disiarczkiem i uważa się, że jest wytwarzana przez proteolityczne rozszczepienie prekursorów związanych z błoną. Kodowane białko może być zaangażowane w rozwój łożyska. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkiego CSF1
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 4 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)