Merck
SAB4200809
Sigma-Aldrich
Anty-receptor naskórkowegoczynnika wzrostu (EGF), mysi monoklonalny
clone 29.1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
EGFR, Protoonkogen c-ErbB-1, Receptorowa kinaza tyrozynowo-białkowa erbB-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
29.1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~170 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cell line extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), znany również jako protoonkogen c-ErbB-1, receptorowa kinaza tyrozynowo-białkowa erbB-1 lub HER-1, jest integralnym białkiem błony komórkowej, które obejmuje błony wielu normalnych i złośliwych komórek nabłonkowych. EGFR jest specyficzną dla tyrozyny domeną kinazy białkowej, ma region zewnątrzkomórkowy, który wiąże EGF i wewnątrzkomórkowy region karboksyterminalny, który posiada aktywność kinazy tyrozynowej. Wiązanie EGF ze specyficznym EGFR powoduje zwiększoną syntezę DNA, inicjując kaskady sygnalizacyjne, w tym proliferację komórek, różnicowanie i naprawę uszkodzonej tkanki nabłonkowej.
Immunogen
Utrwalona paraformaldehydem linia komórek raka A431
Zastosowanie
Przeciwciała monoklonalne przeciwko receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) wiążą się specyficznie z resztą węglowodanową w zewnętrznym regionie cząsteczki receptora EGF, nie zakłócając wiązania EGF z jego receptorem ani nie wpływając na wiązanie innych przeciwciał monoklonalnych z receptorem EGF. Zaobserwowano reaktywność z receptorami EGF pochodzenia mysiego, ludzkiego i bydlęcego. Przeciwciało jest zalecane do stosowania w różnych technikach immunologicznych, w tym immunoblotingu (~ 170 kDa), immunoprecypitacji, cytometrii przepływowej (FACS), immunohistochemii i immunofluorescencji.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Gerdin et al.
American journal of clinical pathology, 99(1), 28-31 (1993-01-01)
It has been reported that endothelium in malignant glioma stains with a commercial antibody raised against the receptor for epidermal growth factor (EGFr) on A431 cells (clone 29.1). In this report, this antibody was used to study the immunohistochemical expression
Y A Kita et al.
FEBS letters, 349(1), 139-143 (1994-07-25)
Her3/erbB3 has been identified as a third member of the epidermal growth factor receptor (EGFR) family [(1989) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 9193-9197; (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 4905-4909]. The natural ligand for Her3 has not been
L H Defize et al.
The Journal of cell biology, 107(3), 939-949 (1988-09-01)
The epidermal growth factor receptor (EGF-R) of human A431 cells bears an antigenic determinant that is closely related to the human blood group A carbohydrate structure. Labeling studies with blood group A reactive anti-EGF-R monoclonal antibodies and various lectins revealed
Y Yarden et al.
The Journal of biological chemistry, 260(1), 315-319 (1985-01-10)
A method is described for a rapid two-step purification of the membrane receptor for epidermal growth factor (EGF) from cultured human A-431 cells. After solubilization of the cells with Triton X-100, the receptor is immobilized on an immunoaffinity column containing
Alexander Sorkin et al.
Current protocols in cell biology, Chapter 15, Unit 15-Unit 15 (2010-03-18)
Binding of epidermal growth factor (EGF) to the EGF receptor (EGFR) initiates signal transduction, ultimately leading to altered gene expression. Ligand-activated EGFR is also rapidly internalized and then targeted to lysosomes for degradation or recycled back to the plasma membrane.