Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA000382
Sigma-Aldrich
Anti-FOXP2 antibody produced in rabbit
AB1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CAG repeat protein 44 antibody produced in rabbit, Anti-Forkhead box protein P2 antibody produced in rabbit, Anti-Trinucleotide repeat-containing gene 10 protein antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
AQQLVFQQQLLQMQQLQQQQHLLSLQRQGLISIPPGQAALPVQSLPQAGLSPAEIQQLWKEVTGVHSMEDNGIKHGGLDLTTNNSSSTTSSNTSKASPPITHHS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP2(93986)
Powiązane kategorie
Immunogen
Forkhead box protein P2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-FOXP2 produkowane u królików jest odpowiednie do immunohistochemii (skrawki utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie).
Przeciwciało Anti-FOXP2 produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projektu Human Protein Atlas (HPA). Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu immunofluorescencji i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko skrzynki widełkowej P2 (Foxp2) jest represorem transkrypcji. Działa z białkiem wiążącym C-końcowym 1 (CTBP1), synergistycznie blokując transkrypcję. Foxp2 odgrywa rolę w tworzeniu synaps poprzez regulację poziomów SRPX2 (białka zawierającego powtórzenia Sushi).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77852
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomohisa Toda et al.
Scientific reports, 6, 29578-29578 (2016-07-13)
Because folding of the cerebral cortex in the mammalian brain is believed to be crucial for higher brain functions, the mechanisms underlying its formation during development and evolution are of great interest. Although it has been proposed that increased neural
Vivian M Hernández et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(34), 11830-11847 (2015-08-28)
Compelling evidence suggests that pathological activity of the external globus pallidus (GPe), a nucleus in the basal ganglia, contributes to the motor symptoms of a variety of movement disorders such as Parkinson's disease. Recent studies have challenged the idea that
Peter C Brunjes et al.
PloS one, 10(9), e0138541-e0138541 (2015-09-26)
Neurons in the cerebral cortex stratify on the basis of their time of origin, axonal terminations and the molecular identities assigned during early development. Olfactory cortices share many feature with the neocortex, including clear lamination and similar cell types. The
Wolfgang Enard et al.
Cell, 137(5), 961-971 (2009-06-06)
It has been proposed that two amino acid substitutions in the transcription factor FOXP2 have been positively selected during human evolution due to effects on aspects of speech and language. Here, we introduce these substitutions into the endogenous Foxp2 gene
Amila Zuko et al.
Cell adhesion & migration, 10(4), 378-392 (2016-03-05)
The gene encoding the neural cell adhesion molecule Contactin-6 (Cntn6 a.k.a. NB-3) has been implicated as an autism risk gene, suggesting that its mutation is deleterious to brain development. Due to its GPI-anchor at Cntn6 may exert cell adhesion/receptor functions