MABE415
Anti-FoxP2 Antibody, clone FOXP2-73A/8
clone FOXP2-73A/8, from mouse
Synonim(y):
Forkhead box protein P2, CAG repeat protein 44, Trinucleotide repeat-containing gene 10 protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FOXP2-73A/8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP2(93986)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis (IP): A representative lot of this antibody was demonstrated to immunoprecipitate FoxP2 using growth arrested 143B cells (Gascoyne D.M., et al. (2015). PLoS One, 10(6):e0128513).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected FoxP2 in human tonsil tissues (Campbell, A. J., et al. (2010). Br J Haematol. 149(2):221-230.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected FoxP2 in proliferating chondrocytes of murine E17.5 long bone (Gascoyne D.M., et al. (2015). PLoS One, 10(6):e0128513).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FoxP2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1