Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA003326
Sigma-Aldrich
Anti-CD2AP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Adapter protein CMS antibody produced in rabbit, Anti-CD2-associated protein antibody produced in rabbit, Anti-Cas ligand with multiple SH3 domains antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VDFDSLTVRTSKETDVVNFDDIASSENLLHLTANRPKMPGRRLPGRFNGGHSPTHSPEKILKLPKEEDSANLKPSELKKDTCYSPKPSVYLSTPSSASKANTTAFLTPLEIKAKVETDDVKKNSLDELRAQIIELLCIVEALKKDHGKEL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD2AP(23607)
Powiązane kategorie
Immunogen
CD2-associated protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen CD2AP (CD2-associated protein) koduje białko, które tworzy składnik kompleksu filtracyjnego w nerce, a jego haploinsuficjencja służy jako czynnik determinujący ludzką podatność na choroby kłębuszków nerkowych. Białko to jest cząsteczką adaptorową, która pośredniczy w sygnalizacji receptora komórek T i homeostazie podocytów. Hamuje apoptozę indukowaną przez TGF-β w podocytach. Może funkcjonować jako bezpośredni adaptor między cytoszkieletem aktyny a białkami błony komórkowej, takimi jak efryna i policystyna-2, oraz regulować cytoszkielet aktyny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85224
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Piyush Gondaliya et al.
Journal of diabetes and metabolic disorders, 19(1), 13-27 (2020-06-19)
As epigenetic modifications like chromatin histone modifications have been suggested to play a role in the pathophysiology of Diabetic Nephropathy (DN) and are also found to be regulated by microRNAs. Our main purpose was to explore the role of microRNA
Mario Schiffer et al.
The Journal of biological chemistry, 279(35), 37004-37012 (2004-06-24)
CD2-associated protein (CD2AP) is an adaptor molecule involved in T cell receptor signaling and podocyte homeostasis. CD2AP-deficient mice develop nephrotic syndrome and renal failure caused by glomerulosclerosis. Here we report that increased transforming growth factor-beta1 (TGF-beta1) expression and apoptosis were
Sanna Lehtonen et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 283(4), F734-F743 (2002-09-10)
CD2-associated protein (CD2AP) is an adapter protein associating with several membrane proteins, including nephrin, mutated in congenital nephrotic syndrome of the Finnish type, and polycystin-2, mutated in type 2 autosomal dominant polycystic kidney disease. Both proteins have critical roles in
Jeong M Kim et al.
Science (New York, N.Y.), 300(5623), 1298-1300 (2003-05-24)
Loss of CD2-associated protein (CD2AP), a component of the filtration complex in the kidney, causes death in mice at 6 weeks of age. Mice with CD2AP haploinsufficiency developed glomerular changes at 9 months of age and had increased susceptibility to
J Nicholas Cochran et al.
Human molecular genetics, 24(23), 6667-6674 (2015-09-12)
CD2-associated protein (CD2AP) is a leading genetic risk factor for Alzheimer's disease, but little is known about the function of CD2AP in the brain. We studied CD2AP(-/-) mice to address this question. Because CD2AP(-/-) mice normally die by 6 weeks