Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA002107
Sigma-Aldrich
Anti-SULT1B1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Sulfotransferase 1B2 antibody produced in rabbit, Anti-Sulfotransferase family cytosolic 1B member 1 antibody produced in rabbit, Anti-Thyroid hormone sulfotransferase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
KIEQFHSRPDDIVIATYPKSGTTWVSEIIDMILNDGDIEKCKRGFITEKVPMLEMTLPGLRTSGIEQLEKNPSPRIVKTHLPTDLLPKSFWENNCKMIYLARN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SULT1B1(27284)
Immunogen
Sulfotransferase family cytosolic 1B member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SULT1B1 (sulfotransferase family 1B member 1) jest członkiem rodziny genów PST (transport polisacharydów), które mogą odgrywać istotną rolę w metabolizmie hormonów tarczycy i ksenobiotyków. Ulega ekspresji w kilku tkankach, w tym w wątrobie, przewodzie pokarmowym i leukocytach krwi. Występuje również w mniejszym stopniu w jelicie cienkim i okrężnicy. Jest związany z siarczanowaniem hormonów tarczycy T3, T4. Zawiera grupę sulfotransferazy arylowej (ST1B), która katalizuje siarczanowanie T3.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85127
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Fujita et al.
Journal of biochemistry, 122(5), 1052-1061 (1998-01-27)
Human and rat cDNAs encoding thyroid hormone sulfotransferases have been isolated from their liver cDNA libraries. The isolated sulfotransferases, termed rat ST1B1 and human ST1B2, share 77 and 74% homologies at nucleotide and deduced amino acid levels. These forms showed
J Wang et al.
Molecular pharmacology, 53(2), 274-282 (1998-03-14)
Sulfation is an important conjugation reaction for a wide range of endogenous and exogenous compounds in humans, including steroids, bile acids, catecholamine neurotransmitters and thyroid hormones. The cDNA for a distinct human cytosolic sulfotransferase (ST), hST1B2, has been isolated from