Kluczowe dokumenty
HPA000817
Sigma-Aldrich
Anti-AMN antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-amnionless
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
VSKLWVPNTDFDVAANWSQNRTPCAGGAVEFPADKMVSVLVQEGHAVSDMLLPLDGELVLASGAGFGVSDVGSHLDCGAGEPAVFRDSDRFSWHDPHLWRSGDEAPGLFFVDAERVPCRHDDVFFPPSASFRVGLGPGASPVRVRSISAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMN(81693)
Immunogen
Amnionless protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko amnionless (AMN) u myszy może pomóc w kierowaniu produkcją mezodermy tułowia pochodzącej z pasma środkowego poprzez działanie w leżącej poniżej endodermie trzewnej w celu modulowania szlaku sygnałowego BMP (białko morfogenetyczne kości).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70359
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomohiro Udagawa et al.
Scientific reports, 8(1), 2351-2351 (2018-02-07)
Mutations in either cubilin (CUBN) or amnionless (AMN) genes cause Imerslund-Gräsbeck syndrome (IGS), a hereditary disease characterised by anaemia attributed to selective intestinal malabsorption of cobalamin and low-molecular weight proteinuria. Although cubilin protein does not have a transmembrane segment, it
Kazuaki Miyamoto et al.
International journal of cancer, 116(3), 407-414 (2005-04-09)
Aberrant methylation of CpG islands (CGI) not only plays a role in gene silencing, but is also a potential cancer biomarker. To identify more CGI aberrantly methylated in human breast cancers, we carried out a genome-wide search for aberrant methylation
S Kalantry et al.
Nature genetics, 27(4), 412-416 (2001-03-30)
Fate-mapping experiments in the mouse have revealed that the primitive streak can be divided into three functional regions: the proximal region gives rise to germ cells and the extra-embryonic mesoderm of the yolk sac; the distal region generates cardiac mesoderm
Orsolya Galamb et al.
Cellular oncology : the official journal of the International Society for Cellular Oncology, 31(1), 19-29 (2008-12-20)
As most colorectal cancers (CRC) develop from villous adenomas, studying alterations in gene expression profiles across the colorectal adenoma-dysplasia-carcinoma sequence may yield potential biomarkers of disease progression. Total RNA was extracted, amplified, and biotinylated from colonic biopsies of 15 patients