Kluczowe dokumenty
SAB3500417
Sigma-Aldrich
Anti-RUNX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AML1, Anti-AMLCR1, Anti-CBFA2, Anti-EVI-1, Anti-Runt-related transcription factor 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUNX1(861)
Opis ogólny
Czynnik transkrypcyjny 1 związany z Runt (RUNX1) jest czynnikiem transkrypcyjnym, który odgrywa kluczową rolę w hematopoezie, osteogenezie i neurogenezie. Jest członkiem czynników transkrypcyjnych związanych z Runt (RUNX). Po raz pierwszy został zidentyfikowany jako składnik białka wiążącego enhancer 2 poliomawirusa (PEBP2) i czynnika wiążącego rdzeń enhancera wirusa białaczki mysiej Moloney (CBF). Zidentyfikowano trzy izoformy tego białka: RUNX1a, RUNX1b i RUNX1c.
Zastosowanie
Przeciwciało RUNX1 zostało wyhodowane przeciwko 16 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu centrum ludzkiego RUNX1.
Działania biochem./fizjol.
RUNX1 (czynnik transkrypcyjny 1 związany z Runtem) odgrywa istotną rolę w hamowaniu nowotworów i działaniach onkogennych[1]. W hematopoezie jest zaangażowany w rozwój hematopoezy, homeostazę hematopoetycznych komórek macierzystych i różne nowotwory złośliwe krwi[3]. Może mieć kliniczno-patologiczny wpływ na proliferację ludzkich komórek szpiku kostnego stosowanych w terapii transplantacyjnej[3].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500417.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kentson Lam et al.
Frontiers in bioscience (Landmark edition), 17, 1120-1139 (2011-12-29)
RUNX1 is a transcription factor that regulates critical processes in many aspects of hematopoiesis. RUNX1 is also integral in defining the definitive hematopoietic stem cell. In addition, many hematological diseases like myelodysplastic syndrome and myeloproliferative neoplasms have been associated with
Ming Zhuang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(3), 315-322 (2014-01-07)
The lncRNA H19 has been recently shown to be upregulated and play important roles in gastric cancer tumorigenesis. However, the precise molecular mechanism of H19 and its mature product miR-675 in the carcinogenesis of gastric cancer remains unclear. In this
Hiroshi Yajima et al.
BMC biology, 12, 40-40 (2014-06-03)
Various senses and sensory nerve architectures of animals have evolved during adaptation to exploit diverse environments. In craniates, the trunk sensory system has evolved from simple mechanosensory neurons inside the spinal cord (intramedullary), called Rohon-Beard (RB) cells, to multimodal sensory
Yu Fei Lee et al.
PloS one, 9(9), e106661-e106661 (2014-09-05)
The orchestration of histone modifiers is required to establish the epigenomic status that regulates gene expression during development. Whsc1 (Wolf-Hirschhorn Syndrome candidate 1), a histone H3 lysine 36 (H3K36) trimethyltransferase, is one of the major genes associated with Wolf-Hirshhorn syndrome