Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA001292
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINA1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Alpha-1 protease inhibitor, Anti-Alpha-1-antiproteinase, Anti-Alpha-1-antitrypsin precursor, Anti-SPAAT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINA1(5265)
Powiązane kategorie
Immunogen
α-1-prekursor antytrypsyny rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Sekwencja
GMFNIQHCKKLSSWVLLMKYLGNATAIFFLPDEGKLQHLENELTHDIITKFLENEDRRSASLHLPKLSITGTYDLKSVLGQLGITKVFSNGADLSGVTEEAPLKLSKAVHKAVLTIDEKGTEAAGAMFLEAIPMSIPPEVKFNKPFVFLMGAPHR
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82417
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dmitri Ivanov et al.
The Journal of biological chemistry, 281(25), 17246-17252 (2006-04-22)
Serpins form a large class of protease inhibitors involved in regulation of a wide spectrum of physiological processes. Recently identified prokaryotic members of this protein family may provide a key to the evolutionary origins of the unique serpin fold and
Kenneth B Storey
Journal of investigative medicine : the official publication of the American Federation for Clinical Research, 52(5), 315-322 (2004-11-24)
Mammalian hibernators offer natural models for investigating solutions to the metabolic injuries that accrue during cold ischemic storage of human organs removed for transplant. Knowledge of the biochemical mechanisms that regulate and stabilize metabolism to ensure long-term viability in the
Melissa van Pel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(5), 1469-1474 (2006-01-25)
Here, we report that cytokine-induced (granulocyte colony-stimulating factor and IL-8) hematopoietic stem cell (HSC) and hematopoietic progenitor cell (HPC) mobilization is completely inhibited after low-dose (0.5 Gy) total-body irradiation (TBI). Because neutrophil granular proteases are regulatory mediators in cytokine-induced HSC/HPC
Mårten Lindén et al.
BJU international, 112(3), 407-415 (2013-03-09)
WHAT'S KNOWN ON THE SUBJECT? AND WHAT DOES THE STUDY ADD?: The current basis for diagnosis and prognosis in urinary bladder cancer is based on the pathologists' assessment of a biopsy of the tumour. Urinary biomarkers are preferable as they
Richard A Zager et al.
PloS one, 9(5), e98380-e98380 (2014-05-23)
Alpha-1-antitrypsin (AAT) is a hepatic stress protein with protease inhibitor activity. Recent evidence indicates that ischemic or toxic injury can evoke selective changes within kidney that resemble a hepatic phenotype. Hence, we tested the following: i) Does acute kidney injury